Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CSF1R (CD115) Antibodies

          Invitrogen

          CSF1R Polyclonal Antibody

          View all (76) CSF1R (CD115) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CSF1R Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CSF1R Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CSF1R Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CSF1R Antibody (PA5-14569) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of CSF1R in paraffin-embedded Human placenta tissue. Samples were incubated with CSF1R polyclonal antibody (Product # PA5-14569) using a dilution of 1:100 for 1 hour at room temperature followed by undiluted CRF Anti-Polyvalent HRP Polymer antibody. Tissue was fixed with formaldehyde at room temperature. Heat induced epitope retrieval was performed by EDTA buffer (pH 9 0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CSF1R Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CSF1R Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CSF1R Antibody in Western Blot (WB)
          CSF1R Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CSF1R Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-14569

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:25
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 940-971 amino acids from the C-terminal region of human MCSF Receptor (CSF1R)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Protein A, Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2085246

          Target Information

          CSF1R (FMS) is involved in the production, differentiation, and function of macrophages, and is implicated in promyelocytic leukemias. Ligand binding activates the receptor kinase through a process of oligomerization and transphosphorylation. CSF1R is a tyrosine kinase transmembrane receptor and member of the CSF1/PDGF receptor family of tyrosine-protein kinases. Mutations in the gene encoding CSF1R have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for CSF1 and IL34 and plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines in response to IL34 and CSF1, and plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. The first intron of the CSF1R gene contains a transcriptionally inactive ribosomal protein L7 processed pseudogene oriented in the opposite direction. Mutations in the CSF1R gene have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD115; CD115 antigen; CSF-1 receptor; CSF-1-R; CSFIR; EC 2.7.10.1; FMS proto-oncogene; kinase CSFR; macrophage colony stimulating factor I receptor; Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor; McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog; OTTHUMP00000224093; Proto-oncogene c-Fms; proto-oncogene fms; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BANDDOS; C-FMS; CD115; CSF-1-R; CSF-1R; CSF1R; CSFR; FIM2; FMS; GPSC; HDLS; HDLS1; M-CSF-R; mrfms

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07333

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1436, (Rat) 307403

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity macrophage colony-stimulating factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity growth factor binding protein phosphatase binding cytokine binding protein homodimerization activity molecular_function transmembrane signal receptor
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation immune system process myeloid leukocyte differentiation response to ischemia response to stress inflammatory response signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway axon guidance cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation regulation of cell shape anatomical structure morphogenesis positive regulation of macrophage chemotaxis cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway olfactory bulb development forebrain neuron differentiation regulation of cell morphogenesis hemopoiesis monocyte differentiation macrophage differentiation osteoclast differentiation positive regulation of cell migration ruffle organization positive regulation of chemokine production regulation of actin cytoskeleton organization cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein negative regulation of apoptotic process regulation of MAPK cascade positive regulation by host of viral process innate immune response regulation of bone resorption cell-cell junction maintenance protein autophosphorylation animal organ development positive regulation of protein kinase B signaling mammary gland duct morphogenesis positive regulation of protein tyrosine kinase activity microglial cell proliferation positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus positive regulation of macrophage proliferation regulation of macrophage migration positive regulation of cell motility skeletal muscle tissue development positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of osteoclast differentiation phosphatidylinositol metabolic process phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of chemokine secretion regulation of actin cytoskeleton reorganization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0