Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • H4K20me1 Antibodies
          Antibody was validated by peptide array and recommended for denaturing applications. SNAP-ChIP™ spike-in validated H4K20me1 antibody is recommended for ChIP.

          Invitrogen

          H4K20me1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (11) H4K20me1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite H4K20me1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          H4K20me1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H4K20me1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          H4K20me1 Antibody (PA5-17027) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Methyl-Histone H4 (Lys20) was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Rabbit Polyclonal Antibody (Product # PA5-17027) at 1:250 dilution in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          H4K20me1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H4K20me1 Antibody in Western Blot (WB)
          H4K20me1 Antibody in Peptide array (Array)
          H4K20me1 Antibody

          Product Details

          PA5-17027

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          -

          Peptide Array (Array)

          1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the amino terminus of histone H4 in which Lys20 is mono-methylated

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          46.7 µg/mL

          Amount

          4.67 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984601

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          This antibody is not cross-reactive with mono-, di- or tri-methylated histone H3 at Lys4, Lys9, Lys27 or Lys36.

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H4 histone family, member A; H4 histone family, member E; H4 histone family, member I; H4 histone family, member J; H4 histone family, member M; H4 histone family, member N; H4 histone, family 2; H4 K20; H4K20; H4K20me; H4Lys20me; H4Lys20me1; HIST1H4; HIST1H4F; HIST2H4; histone 1, H4a; histone 1, H4b; histone 1, H4e; histone 1, H4i; histone 1, H4j; histone 2, H4; histone 2, H4a; Histone 4; Histone 4 family, member M; histone 4, H4; histone cluster 1 H4 family member a; histone cluster 1 H4 family member b; histone cluster 1 H4 family member e; histone cluster 1 H4 family member i; histone cluster 1 H4 family member j; histone cluster 1, H4a; histone cluster 1, H4b; histone cluster 1, H4e; histone cluster 1, H4i; histone cluster 1, H4j; histone cluster 2 H4 family member a; histone cluster 2, H4a; Histone Cluster 4; histone cluster 4 H4; histone family member; Histone H4; Histone H4A; Histone H4K20me1; histone IV, family 2; methyl Histone 3; methyl Histone H3; Methyl-H4 K20; Methyl-H4 Lys20; Methyl-Histone H4 K20; Methyl-Histone H4 Lys20; Mono-methyl H4; Mono-methyl Histone H4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: dJ160A22.2; FO108; H4; H4-12; H4-16; H4-53; H4/A; H4/B; H4/C; H4/D; H4/E; H4/G; H4/H; H4/I; H4/J; H4/K; H4/M; H4/N; H4/O; H4/p; H4C1; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4f16; H4F2; H4F2iv; H4FA; H4FB; H4FC; H4FD; H4FE; H4FG; H4FH; H4FI; H4FJ; H4FK; H4FM; H4FN; H4FO; H4M; HIST1H4A; HIST1H4B; HIST1H4C; HIST1H4D; HIST1H4E; HIST1H4F; HIST1H4H; HIST1H4I; HIST1H4J; HIST1H4K; HIST1H4L; Hist1h4m; HIST2H4; HIST2H4A; HIST2H4B; HIST4H4; TEBIVANED2; TEBIVANED3; TEBIVANED4; TEVANED2; TEVANED3; TEVANED4; X04652

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P62805, (Mouse) P62806, (Mouse) A4QMY0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8359, (Human) 8363, (Human) 8370, (Human) 121504, (Human) 8366, (Human) 8367, (Human) 8294, (Mouse) 326619, (Mouse) 326620, (Mouse) 319158, (Mouse) 97122

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding RNA binding protein binding structural constituent of chromatin protein heterodimerization activity histone binding poly(A) RNA binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly telomere organization negative regulation of megakaryocyte differentiation protein localization to CENP-A containing chromatin DNA replication-dependent nucleosome assembly DNA replication-independent nucleosome assembly protein heterotetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline