Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • TSPO Antibodies

          Invitrogen

          TSPO Polyclonal Antibody

          2 Published Figures
          5 References
          View all (23) TSPO antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TSPO Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (2)
          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TSPO Antibody (PA5-18565) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TSPO using TSPO Polyclonal Antibody (Product # PA5-18565) in paraformaldehyde fixed MCF7 cells, permeabilized with 0.15% Triton. Primary incubation 1hr (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL), showing cytoplasmic staining. The nuclear stain is DAPI (blue). Negative control: Unimmunized goat IgG (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Western Blot (WB)
          TSPO Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TSPO Antibody in Western Blot (WB)
          TSPO Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-18565

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.3 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (RDNHGWRGGRRLPE) corresponding to the C-terminus amino acids of TSPO (aa 156-169).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10983273

          Product Specific Information

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000.

          Target Information

          Mitochondrial peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR) is an indispensable element of the steroidogenic machinery, where it mediates the delivery of cholesterol to the inner mitochondrial side chain cleavage cytochrome P-450 upon ligand activation. PBR is composed of three subunits, an isoquinoline binding site, a voltage-dependent anion channel and an adenine nucleotide carrier. PBR is genetically conserved from bacteria to humans and in humans is widely expressed in peripheral organs, whereas in the brain, it is sparse and located mainly in glial cells. Peroxisome proliferator perfluordecanoic acid (PFDA) inhibits the Leydig cell steroidogenesis by affecting PBR mRNA stability, thus inhibiting PBR expression, cholesterol transport into the mitochondria and subsequent steroid formation. A cytoplasmic protein, PRAX-1 ( peripheral benzodiazepine receptor-associated protein 1), is found to specifically interact with PBR.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: benzodiazepine peripheral binding site; BZRP; Mitochondrial benzodiazepine receptor; OTTHUMP00000028891; PBR; peripheral benzodiazepine receptor; Peripheral-type benzodiazepine receptor; PKBS; Translocator protein

          View more View less

          Gene Aliases: BPBS; BZRP; DBI; IBP; MBR; mDRC; PBR; PBS; pk18; PKBS; PTBR; TSPO; TSPO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30536

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 706

          View more View less

          Function(s)
          androgen binding protein binding benzodiazepine receptor activity cholesterol binding ion channel binding intermembrane cholesterol transfer activity
          Process(es)
          protein targeting to mitochondrion steroid biosynthetic process C21-steroid hormone biosynthetic process heme biosynthetic process ion transport anion transport chloride transport lipid transport steroid metabolic process glial cell migration response to xenobiotic stimulus response to manganese ion response to vitamin B1 peripheral nervous system axon regeneration sterol transport adrenal gland development negative regulation of protein ubiquitination regulation of cholesterol transport response to progesterone negative regulation of tumor necrosis factor production response to testosterone regulation of cell proliferation cholesterol homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process response to pain behavioral response to pain response to axon injury regulation of steroid biosynthetic process positive regulation of mitochondrial depolarization positive regulation of calcium ion transport contact inhibition positive regulation of glial cell proliferation negative regulation of glial cell proliferation positive regulation of programmed necrotic cell death cellular response to lipopolysaccharide cellular response to zinc ion cellular hypotonic response establishment of protein localization to mitochondrion maintenance of protein location in mitochondrion negative regulation of macromitophagy negative regulation of ATP metabolic process response to acetylcholine positive regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of corticosterone secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline