Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TREM2 Antibodies

          Invitrogen

          TREM2 Polyclonal Antibody

          View all (36) TREM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TREM2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TREM2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TREM2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TREM2 Antibody (PA5-18764) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TREM2 using TREM2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-18764) in paraformaldehyde fixed 3T3-L1 cells, permeabilized with 0.15% Triton. Primary incubation 1hr (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL), showing membrane/cytoplasmic staining. The nuclear stain is DAPI (blue). Negative control: Unimmunized goat IgG (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TREM2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TREM2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-18764

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (QVEHSTSRNQET) corresponding to the internal amino acids of Trem2 (aa 154-166).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10978034

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

          Target Information

          TREM2 is a membrane protein that forms a receptor signaling complex with TYROBP. The encoded protein may be involved in chronic inflammation by triggering the production of constitutive inflammatory cytokines. Defects in this gene are a cause of polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (PLOSL).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: OTTHUMP00000039771; soluble TREM 2; soluble TREM2; sTREM 2; sTREM2; TREM; TREM-2; Triggering receptor expressed on monocytes 2; Triggering receptor expressed on myeloid cells; Triggering receptor expressed on myeloid cells 2; triggering receptor expressed on myeloid cells 2a; triggering receptor expressed on myeloid cells 2b; triggering receptor expressed on myeloid cells 2c

          View more View less

          Gene Aliases: TREM-2; Trem2; Trem2a; Trem2b; Trem2c

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q99NH8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 83433

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding transmembrane signaling receptor activity protein binding peptidoglycan binding lipoteichoic acid binding scaffold protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          positive regulation of antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class II signal transduction lipopolysaccharide-mediated signaling pathway detection of lipopolysaccharide detection of peptidoglycan innate immune response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade detection of lipoteichoic acid cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan dendritic cell differentiation positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of C-C chemokine receptor CCR7 signaling pathway positive regulation of CD40 signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline