Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TSPO Antibodies

          Invitrogen

          TSPO Polyclonal Antibody

          View all (26) TSPO antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TSPO Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TSPO Antibody (PA5-19088) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of TSPO in human squamous epithelium. Samples were incubated with TSPO polyclonal antibody (Product # PA5-19088) using a dilution of 3.75 µg/mL. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Western Blot (WB)
          TSPO Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TSPO Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-19088

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.01-0.03 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (RDNSGRRGGSRLPE) corresponding to the C-terminus amino acids of Tspo (aa 156-169).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10979487

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000.

          Target Information

          Mitochondrial peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR) is an indispensable element of the steroidogenic machinery, where it mediates the delivery of cholesterol to the inner mitochondrial side chain cleavage cytochrome P-450 upon ligand activation. PBR is composed of three subunits, an isoquinoline binding site, a voltage-dependent anion channel and an adenine nucleotide carrier. PBR is genetically conserved from bacteria to humans and in humans is widely expressed in peripheral organs, whereas in the brain, it is sparse and located mainly in glial cells. Peroxisome proliferator perfluordecanoic acid (PFDA) inhibits the Leydig cell steroidogenesis by affecting PBR mRNA stability, thus inhibiting PBR expression, cholesterol transport into the mitochondria and subsequent steroid formation. A cytoplasmic protein, PRAX-1 ( peripheral benzodiazepine receptor-associated protein 1), is found to specifically interact with PBR.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: benzodiazepine receptor, peripheral; isoquinoline-binding protein; Mitochondrial benzodiazepine receptor; OTTHUMP00000028891; PBR; Peripheral-type benzodiazepine receptor; PKBS; Translocator protein

          View more View less

          Gene Aliases: Bzrp; IBP; Mbr; PBR; Tspo; Tspo1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P50637

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12257

          View more View less

          Function(s)
          androgen binding benzodiazepine receptor activity
          Process(es)
          steroid biosynthetic process transport ion transport chloride transport lipid transport signal transduction chemical synaptic transmission glial cell migration positive regulation of necrotic cell death negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of apoptotic process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process behavioral response to pain regulation of steroid biosynthetic process positive regulation of mitochondrial depolarization positive regulation of calcium ion transport contact inhibition positive regulation of glial cell proliferation negative regulation of glial cell proliferation positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline