Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • SATB2 Antibodies

          Invitrogen

          SATB2 Polyclonal Antibody

          View all (55) SATB2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SATB2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          SATB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SATB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SATB2 Antibody (PA5-19630) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of SATB2 was performed using K-562 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with SATB2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-19630) at 3 µg/mL concentration in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain), Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate (Product # A27034) at a dilu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SATB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SATB2 Antibody in Western Blot (WB)
          SATB2 Antibody in Western Blot (WB)
          SATB2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-19630

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          3 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 700 to the C-terminus of Mouse SATB2.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.9 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10982525

          Product Specific Information

          PA5-19630 targets SATB2 in IHC (F) and WB applications and shows reactivity with mouse and Rat samples.

          The PA5-19630 immunogen is synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 700 to the C-terminus of Mouse SATB2.

          PA5-19630 detects SATB2 which has a predicted molecular weight of approximately 85 kDa.

          Target Information

          DNA-binding protein SATB2 binds to DNA at the nuclear matrix- or scaffold associated regions. It is thought to recognize the sugar-phosphate structure of double-stranded DNA. SATB2 is a transcription factor controlling nuclear gene expression by binding to matrix attachment regions (MARs) of DNA and inducing a local chromatin-loop remodeling. It also acts as a docking site for several chromatin remodeling enzymes by recruiting corepressors (HDACs) or coactivators (HATs) directly to promoters and enhancers. SATB2 is required for the initiation of the upper-layer neurons (UL1) specific genetic program and for the inactivation of deep-layer neurons (DL) and UL2 specific genes - probably by modulating BCL11B expression. It is a repressor of Ctip2 and a regulatory determinant of corticocortical connections in the developing cerebral cortex. Mutations in the gene are associate with cleft palate isolated (CPI).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA-binding protein SATB2; FLJ21474; FLJ32076; KIAA1034-like DNA binding protein; MGC119474; MGC119477; SATB family member 2; Special AT-rich sequence-binding protein 2; two cut domains-containing homeodomain protein

          View more View less

          Gene Aliases: GLSS; KIAA1034; mKIAA1034; SATB2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UPW6, (Mouse) Q8VI24

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23314, (Mouse) 212712

          View more View less

          Function(s)
          chromatin binding protein binding sequence-specific DNA binding DNA binding helix-turn-helix transcription factor DNA-binding transcription factor Lambda repressor-like transcription factor gene-specific transcriptional regulator
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neuron migration osteoblast development chromatin remodeling transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic pattern specification covalent chromatin modification commitment of neuronal cell to specific neuron type in forebrain positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic skeletal system morphogenesis cartilage development palate development cellular response to organic substance regulation of transcription, DNA-templated multicellular organism development regulation of gene expression chromatin modification
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2xklz:80/100.66.76.139:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0