Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TIRAP Antibodies

          Invitrogen

          TIRAP Polyclonal Antibody

          View all (18) TIRAP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TIRAP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TIRAP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TIRAP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TIRAP Antibody (PA5-20027) in ICC/IF

          Immunofluorescence of TIRAP in Human Heart cells with TIRAP Polyclonal Antibody (Product # PA5-20027) at 20 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TIRAP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TIRAP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TIRAP Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-20027

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          20 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A peptide corresponding to amino acids near the middle of human TIRAP.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ion-exchange chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152487

          Product Specific Information

          A suggested positive control is MCF7 cell lysate.

          PA5-20027 can be used with blocking peptide PEP-0146.

          Target Information

          Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. These proteins act through adaptor molecules such as TIRAP and MyD88 to activate various kinases and transcription factors. In TIRAP-deficient mice, TLR signaling in response to TLR2 ligands (using either TLR1 and TLR6 as co-receptors) is totally abolished, suggesting that MyD88 and TIRAP work together and are both required for TLR2 signaling. Furthermore, these mice are also resistant to the toxic effects of LPS and show defects in NF-βB and MAP kinase activation, suggesting that TIRAP is also involed in TLR4 signaling.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adapter protein wyatt; Adaptor protein Wyatt; FLJ42305; HGNC:17192; MAL; MyD88 adapter-like protein; MyD88-2; OTTHUMP00000179130; TIR domain-containing adapter protein; toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein; Toll-like receptor adaptor protein; Toll/interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BACTS1; MAL; MyD88-2; TIRAP; wyatt

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P58753

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 114609

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase C binding protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding protein binding, bridging signaling adaptor activity Toll-like receptor 4 binding Toll-like receptor 2 binding identical protein binding binding, bridging
          Process(es)
          immune system process MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway inflammatory response signal transduction cell surface receptor signaling pathway myeloid cell differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of protein complex assembly response to lipopolysaccharide regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-15 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TIRAP-dependent toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response regulation of innate immune response positive regulation of JNK cascade defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade 3'-UTR-mediated mRNA stabilization cellular response to bacterial lipopeptide cellular response to lipoteichoic acid positive regulation of neutrophil chemotaxis positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 1 production positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline