Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ACE2 Antibodies

          Invitrogen

          ACE2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          3 References
          View all (53) ACE2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ACE2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (1)
          ACE2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ACE2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ACE2 Antibody (PA5-20040) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of 4% paraformaldehyde-fixed Caco2 cells labeling ACE2 with ACE2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-20040) at 5 µg/mL, followed by goat anti-rabbit IgG secondary antibody at 1:500 dilution (green) and DAPI staining (blue). Image showing membrane staining on Caco2 cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ACE2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          ACE2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          ACE2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACE2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACE2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACE2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACE2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACE2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-20040

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-15 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          20 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          20 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to amino acids near the C-terminus of human ACE2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11153159

          Product Specific Information

          In Western blot applications, this antibody detects a band at ~90kDa. A suggested positive control is human kidney tissue lysate.

          PA5-20040 can be used with blocking peptide PEP-0159.

          Target Information

          Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) plays a central role in vascular, renal, and myocardial physiology. In contrast to its homolog ACE, ACE2 expression is restricted to heart, kidney, and testis. Recently. ACE2 has also been shown to be a functional receptor of the SARS coronavirus. The normal function of ACE2 is to convert the inactive vasoconstrictor angiotensin I (AngI) to Ang1-9 and the active form AngII to Ang1-7, unlike ACE, which converts AngI to AngII. While the role of these vasoactive peptides is not well understood, lack of ACE2 expression in ace2-/ace2- mice leads to severely reduced cardiac contractility, indicating its importance in regulating heart function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ACE 2; ACE-related carboxypeptidase; ACE2; ACEH; angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2; angiotensin I converting enzyme 2; Angiotensin-converting enzyme 2; Angiotensin-converting enzyme homolog; Angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase; anigotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase; Metalloprotease MPROT15; peptidyl-dipeptidase A; renal angiotensin-converting enzyme 2; sACE2; N-terminally-truncated natural isoform; unnamed protein product; zinc metalloprotease

          View more View less

          Gene Aliases: 2010305L05Rik; ACE2; ACEH; UNQ868/PRO1885

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BYF1, (Rat) Q5EGZ1, (Mouse) Q8R0I0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 59272, (Rat) 302668, (Mouse) 70008

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity endopeptidase activity carboxypeptidase activity metallocarboxypeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity peptidyl-dipeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity identical protein binding metal ion binding transporter activator activity glycoprotein binding metalloprotease
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cytokine production angiotensin maturation angiotensin-mediated drinking behavior regulation of systemic arterial blood pressure by renin-angiotensin proteolysis tryptophan transport viral life cycle receptor-mediated endocytosis of virus by host cell viral translation regulation of vasoconstriction regulation of cell proliferation ceramide biosynthetic process viral entry into host cell receptor-mediated virion attachment to host cell negative regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of amino acid transport maternal process involved in female pregnancy positive regulation of cardiac muscle contraction membrane fusion negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade regulation of blood vessel diameter entry receptor-mediated virion attachment to host cell positive regulation of gap junction assembly regulation of cardiac conduction positive regulation of L-proline import across plasma membrane positive regulation of reactive oxygen species metabolic process response to virus receptor biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline