Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MDH2 Antibodies

          Invitrogen

          MDH2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (23) MDH2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MDH2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          • Advanced Verification (1)
          MDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MDH2 Antibody (PA5-21700) in ICC/IF

          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of MDH2 was performed in HeLa cells fixed in ice-cold MeOH for 5 min. Green: MDH2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-21700) diluted at 1:500. Blue: Hoechst 33342 staining. Scale bar = 10 µm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MDH2 Antibody

          Product Details

          PA5-21700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:20,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MDH2. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.16 mg/mL

          Amount

          16 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11156233

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, rat lung.

          Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (96%), Zebrafish (90%), Xenopus laevis (91%), Cat (95%), Pig (95%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          Malate dehydrogenase catalyzes the reversible oxidation of malate to oxaloacetate, utilizing the NAD/NADH cofactor system in the citric acid cycle. The protein encoded by this gene is localized to the mitochondria and may play pivotal roles in the malate-aspartate shuttle that operates in the metabolic coordination between cytosol and mitochondria. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: malate dehydrogenase 2, NAD (mitochondrial); Malate dehydrogenase, mitochondrial; MDH2; mitochondrial malate dehydrogenase 2, NAD; similar to Mus musculus and Sus scrofa MDH; testicular tissue protein Li 120; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DEE51; EIEE51; M-MDH; MDH; Mdh-2; MDH2; MGC:3559; Mor-1; MOR1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40926, (Rat) P04636, (Mouse) P08249

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4191, (Rat) 81829, (Mouse) 17448

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding catalytic activity oxidoreductase activity malate dehydrogenase activity oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor L-malate dehydrogenase activity identical protein binding malate dehydrogenase (NADP+) activity protein binding protein self-association poly(A) RNA binding dehydrogenase
          Process(es)
          gluconeogenesis tricarboxylic acid cycle malate metabolic process aerobic respiration NAD metabolic process carboxylic acid metabolic process malate-aspartate shuttle oxaloacetate metabolic process internal protein amino acid acetylation NADH metabolic process cellular carbohydrate metabolic process carbohydrate metabolic process oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline