Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PTS Antibodies

          Invitrogen

          PTS Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (11) PTS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PTS Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          PTS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PTS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PTS Antibody (PA5-22121) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of methanol-fixed HeLa, using PTS antibody (Product # PA5-22121) at 1:100 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PTS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PTS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PTS Antibody in Western Blot (WB)
          PTS Antibody in Western Blot (WB)
          PTS Antibody in Western Blot (WB)
          PTS Antibody in Western Blot (WB)
          PTS Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-22121

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full length human PTS Recombinant protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.1M tris glycine, pH 7, with 10% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11157847

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, H1299, HeLa, mouse stomach, PTS-transfected 293T.

          Predicted reactivity: Mouse (86%), Rat (87%), Rhesus Monkey (97%), Bovine (84%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The tetrahydrobiopterin (BH4) cofactor is essential for hepatic hydroxylase, which is involved in phenylalanine degradation and catecholamine and serotonin biosynthesis. BH4 is also an essential and limiting cofactor for all types of nitric oxide synthase. BH4 deficiency results in hyperphenylalaninemia and monoamine neurotransmitter depletion and is most commonly due to autosomal recessive mutation in 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase (PTPS), the second enzyme for BH4 biosynthesis. The active site of PTPS consists of the pterin-anchoring Glu A107 neighbored by two catalytic motifs: a Zn(II) binding site and an inter-subunit catalytic triad formed by Cys A42, Asp B88 and His B89. The active site of PTPS undergoes a Zn and Mg-dependent reaction that includes a triphosphate elimination, a stereospecific reduction and the oxidation of both side hydroxyl groups. The catalytic triad of PTPS is involved in the deprotonation of the side-chain carbons of substrates. In addition, Ser 19 of human PTPS may be a substrate for cGMP-dependent protein kinase type II phosphorylation in vivo, which is essential for normal activity of PTPS.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 6-pyruvoyl tetrahydrobiopterin synthase; c.164_186del in 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase PTPS gene P.(Val55Aspfs*2); PTP synthase; Thr67Met; Val55Aspfs*2; Val55Aspfs*2 and Arg8Cys; Val55Aspfs*2 and Lys29Ile; Val55Aspfs*2 and Thr67Met

          View more View less

          Gene Aliases: PTPS; PTS

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q03393, (Mouse) Q9R1Z7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5805, (Mouse) 19286

          View more View less

          Function(s)
          6-pyruvoyltetrahydropterin synthase activity protein binding lyase activity identical protein binding metal ion binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          tetrahydrobiopterin biosynthetic process cellular amino acid metabolic process central nervous system development tetrahydrobiopterin metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline