Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Citrate Synthase Antibodies

          Invitrogen

          Citrate Synthase Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 References
          View all (19) Citrate Synthase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Citrate Synthase Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (17)
          • Advanced Verification (1)
          Citrate Synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Citrate Synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Citrate Synthase Antibody (PA5-22126) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Citrate synthase was performed using 70% confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Citrate Synthetase Polyclonal Antibody (Product # PA5-22126) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Citrate Synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Citrate Synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Citrate Synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Citrate Synthase Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Citrate Synthase Antibody

          Product Details

          PA5-22126

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Amphibian, Chicken, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Citrate synthetase. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.02 mg/mL

          Amount

          102 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11154268

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, rat brain, Rat muscle.

          Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (93%), Zebrafish (90%), Xenopus laevis (91%), Pig (95%), Bovine (95%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a Krebs tricarboxylic acid cycle enzyme that catalyzes the synthesis of citrate from oxaloacetate and acetyl coenzyme A. The enzyme is found in nearly all cells capable of oxidative metabolism. This protein is nuclear encoded and transported into the mitochondrial matrix, where the mature form is found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Citrate (Si)-synthase; Citrate synthase, mitochondrial; citrate synthetase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2610511A05Rik; 9030605P22Rik; Ahl4; BB234005; Cis; CS; wu:fb58e04; zgc:55507

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75390, (Mouse) Q9CZU6, (Rat) Q8VHF5, (Zebrafish) Q7ZVY5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Chicken) 100858903, (Human) 1431, (Mouse) 12974, (Rat) 170587, (Zebrafish) 322339

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding transferase activity citrate synthase activity identical protein binding transferase activity, transferring acyl groups, acyl groups converted into alkyl on transfer citrate (Si)-synthase activity poly(A) RNA binding transferase
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process tricarboxylic acid cycle citrate metabolic process acetyl-CoA metabolic process oxaloacetate metabolic process cellular carbohydrate metabolic process response to activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline