Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GAD65 Antibodies

          Invitrogen

          GAD65 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          10 References
          View all (36) GAD65 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GAD65 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          GAD65 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GAD65 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GAD65 Antibody (PA5-22260) in ICC/IF

          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of GAD65 was performed in DIV9 rat E18 primary hippocampal neuron cells fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: GAD65 Polyclonal Antibody (Product # PA5-22260) diluted at 1:500. Red: beta Tubulin 3/ Tuj1, stained by beta Tubulin 3/ Tuj1 antibody. Blue: Fluoroshield with DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GAD65 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAD65 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAD65 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GAD65 Antibody in Western Blot (WB)
          GAD65 Antibody in Western Blot (WB)
          GAD65 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GAD65 Antibody in Western Blot (WB)
          GAD65 Antibody in Western Blot (WB)
          GAD65 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GAD65 Antibody
          GAD65 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-22260

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human GAD65. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11154107

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: mouse brain, rat brain.

          Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Zebrafish (86%), Dog (96%), Pig (95%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (93%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          GAD65 (glutamic acid decarboxylase-65) are present in autoimmune disorders such as insulin-dependent (type1) diabetes mellitus (IDDM), stiff man syndrome and polyendocrine autoimmune disease. Auto-antibodies to GAD65 are present in 60-70% of individuals with newly diagnosed IDDM and thus are important markers for disease activity. These auto-antibodies usually recognize conformation-dependent regions on GAD65 and rarely bind to the second isoform, GAD67. Auto-antibodies to GAD67 are found in only 15% of recent-onset IDDM patients and most of this binding can be blocked with GAD65, suggesting shared epitopes between the two isoforms of GAD.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 65 kDa glutamic acid decarboxylase; GAD-65; Glutamate decarboxylase 2; Glutamate decarboxylase 2 (islet); glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa); Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform; Glutamate decarboxylase-2 (pancreas); glutamic acid decarboxylase 2; glutamic acid decarboxylase 65; MGC161605; MGC161607; RP11-420F12.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6330404F12Rik; GAD(65); Gad-2; GAD2; GAD65

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05329, (Mouse) P48320, (Rat) Q05683

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2572, (Mouse) 14417, (Rat) 24380

          View more View less

          Function(s)
          glutamate decarboxylase activity protein binding lyase activity carbon-carbon lyase activity carboxy-lyase activity pyridoxal phosphate binding catalytic activity glutamate binding protein heterodimerization activity decarboxylase
          Process(es)
          glutamate decarboxylation to succinate chemical synaptic transmission gamma-aminobutyric acid biosynthetic process carboxylic acid metabolic process neurotransmitter biosynthetic process response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline