Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GBA Antibodies

          Invitrogen

          GBA Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (26) GBA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GBA Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          GBA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GBA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GBA Antibody (PA5-22326) in IHC (P)

          GBA Polyclonal Antibody detects GBA protein at cytoplasm by immunohistochemical analysis. Sample: Paraffin-embedded rat kidney. GBA stained by GBA Polyclonal Antibody (Product # PA5-22326) diluted at 1:1,000. Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GBA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GBA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GBA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GBA Antibody in Western Blot (WB)
          GBA Antibody in Western Blot (WB)
          GBA Antibody in Western Blot (WB)
          GBA Antibody

          Product Details

          PA5-22326

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GBA. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.78 mg/mL

          Amount

          178 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11157437

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: HepG2.

          Predicted reactivity: Mouse (84%), Rat (85%), Pig (90%), Chimpanzee (100%), Bovine (89%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          GBA encodes a lysosomal membrane protein that cleaves the beta-glucosidic linkage of glycosylceramide, an intermediate in glycolipid metabolism. Mutations in this gene cause Gaucher disease, a lysosomal storage disease characterized by an accumulation of glucocerebrosides. A related pseudogene is approximately 12 kb downstream of this gene on chromosome 1. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acid beta-glucosidase; Alglucerase; Beta-GC; Beta-glucocerebrosidase; Beta-glucosylceramidase 1; Cholesterol glucosyltransferase; Cholesteryl-beta-glucosidase; D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase; glucocerebrosidase; glucocerebrosidase precursor (5' end put.); putative; glucosidase, beta, acid; glucosylceramidase; Glucosylceramidase beta 1; glucosylceramidase-like protein; Imiglucerase; Lysosomal acid GCase; Lysosomal acid glucosylceramidase; Lysosomal cholesterol glycosyltransferase; Lysosomal galactosylceramidase; lysosomal glucocerebrosidase; Lysosomal glycosylceramidase; SGTase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GBA; GBA1; GC; GCB; GLUC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04062

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2629, (Rat) 684536

          View more View less

          Function(s)
          galactosylceramidase activity glucosylceramidase activity receptor binding scavenger receptor binding protein binding beta-glucosidase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups hydrolase activity hydrolase activity, acting on glycosyl bonds glucosyltransferase activity steryl-beta-glucosidase activity
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process glucosylceramide catabolic process response to pH termination of signal transduction negative regulation of interleukin-6 production regulation of water loss via skin response to testosterone positive regulation of protein dephosphorylation negative regulation of MAP kinase activity skin morphogenesis response to estrogen sphingosine biosynthetic process ceramide biosynthetic process response to glucocorticoid cellular response to tumor necrosis factor response to thyroid hormone mitophagy lipid metabolic process sphingolipid metabolic process glucosylceramide metabolic process autophagy mitochondrion organization lysosome organization central nervous system development steroid metabolic process cholesterol metabolic process determination of adult lifespan cellular response to starvation negative regulation of macromolecule metabolic process microglia differentiation regulation of macroautophagy antigen processing and presentation lipid storage cerebellar Purkinje cell layer formation pyramidal neuron differentiation respiratory electron transport chain lipid glycosylation neuron projection development negative regulation of protein complex assembly regulation of TOR signaling positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process T cell differentiation in thymus regulation of protein catabolic process regulation of membrane potential proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process cell maturation brain morphogenesis homeostasis of number of cells negative regulation of inflammatory response neurological system process neuromuscular process regulation of protein metabolic process positive regulation of protein metabolic process negative regulation of protein metabolic process neuron apoptotic process establishment of skin barrier microglial cell proliferation motor behavior hematopoietic stem cell proliferation response to dexamethasone lymphocyte migration skin epidermis development beta-glucoside catabolic process positive regulation of proteolysis involved in cellular protein catabolic process positive regulation of neuronal action potential autophagosome organization positive regulation of type 2 mitophagy lysosomal protein catabolic process regulation of lysosomal protein catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline