Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Nodal Antibodies

          Invitrogen

          Nodal Polyclonal Antibody

          View all (25) Nodal antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Nodal Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Nodal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Nodal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Nodal Antibody (PA5-23084) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of Nodal in HeLa cells. Samples were incubated with Nodal polyclonal antibody (Product # PA5-23084). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Nodal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nodal Antibody in Western Blot (WB)
          Nodal Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-23084

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A genomic peptide made to a C-terminal region of the human NODAL protein (within residues 200-347).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.32 mg/mL

          Amount

          16 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11153040

          Product Specific Information

          The target sequence has 98% sequence homology with rat.

          Target Information

          NODAL is an important TGF-beta family protein in cellular differentiation. While constitutively expressed in many developing tissues, NODAL is problematically associated with the differentiation and development of many cancers. The expression of NODAL is regulated by a Notch signaling pathway, which when disrupted contributes to the aggressive behavior of metastatic cancer cells, particularly in melanoma. The abundance of NODAL expression in melanoma can help determine the stage of cancer and metastatic type/progression when tested in IHC. NODAL interactions with Cripto also predispose toward tumor progression. Overexpression of NODAL is also associated with preeclamptic placenta.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: early embryo mesoderm formation; MGC138230; Nodal; Nodal homolog; transgenic lethal 413.d

          View more View less

          Gene Aliases: HTX5; NODAL; Tg.413d

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96S42, (Mouse) P43021

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4838, (Mouse) 18119

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding growth factor activity morphogen activity receptor agonist activity type I activin receptor binding transforming growth factor beta receptor binding growth factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second formation of primary germ layer mesoderm formation trophectodermal cell differentiation trophectodermal cellular morphogenesis neural fold formation liver development placenta development embryonic placenta development maternal placenta development vasculature development heart looping inhibition of neuroepithelial cell differentiation determination of left/right asymmetry in lateral mesoderm transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway germ cell development determination of left/right symmetry gastrulation nervous system development brain development endoderm development heart development female pregnancy cell proliferation positive regulation of cell proliferation embryonic pattern specification anterior/posterior axis specification anterior/posterior pattern specification regulation of signal transduction polarity specification of proximal/distal axis regulation of gastrulation positive regulation of vascular endothelial growth factor production negative regulation of cell development cell migration stem cell population maintenance positive regulation of cell-cell adhesion cell differentiation lung development floor plate morphogenesis somatic stem cell population maintenance embryonic heart tube development endodermal cell differentiation nodal signaling pathway cell migration involved in gastrulation cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter axial mesodermal cell fate specification mesendoderm development digestive tract morphogenesis anatomical structure formation involved in morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis tissue morphogenesis formation of anatomical boundary positive regulation of epithelial cell proliferation digestive system development embryonic process involved in female pregnancy maternal process involved in parturition positive regulation of SMAD protein import into nucleus left lung morphogenesis negative regulation of androgen receptor signaling pathway epiblast cell-extraembryonic ectoderm cell signaling involved in anterior/posterior axis specification positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade primitive streak formation apoptotic signaling pathway negative regulation of trophoblast cell migration negative regulation of chorionic trophoblast cell proliferation regulation of stem cell population maintenance negative regulation of reproductive process multicellular organism development positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation positive regulation of activin receptor signaling pathway growth regulation of apoptotic process positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of MAPK cascade cell development positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity SMAD protein signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway involved in primitive streak formation nodal signaling pathway involved in determination of lateral mesoderm left/right asymmetry positive regulation of receptor activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline