Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Calreticulin Antibodies

          Invitrogen

          Calreticulin Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          3 References
          View all (39) Calreticulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Calreticulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (3)
          Calreticulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Calreticulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Calreticulin Antibody (PA5-25922) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Calreticulin was performed using 70% confluent log phase U-2 OS cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Calreticulin Polyclonal Antibody (Product # PA5-25922) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Calreticulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          Calreticulin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Calreticulin Antibody
          Calreticulin Antibody
          Calreticulin Antibody

          Product Details

          PA5-25922

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:50
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          recombinant protein of human CALR.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          800 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2543422

          Target Information

          Calr or Calreticulin is a calcium-binding chaperone that promotes folding, oligomeric assembly and quality control in the endoplasmic reticulum (ER) via the calreticulin/calnexin cycle. Calr, a lectin, interacts transiently with almost all of the monoglucosylated glycoproteins that are synthesized in the ER. Calr also interacts with with the DNA-binding domain of NR3C1 and mediates its nuclear export. It may also be involved in maternal gene expression regulation and oocyte maturation via the regulation of calcium homeostasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Autoantigen RO; CABP3; CALBP; Calcium-binding protein 3; CALR; Calregulin; Calreticulin; CRP55; Endoplasmic reticulum resident protein 60; epididymis secretory sperm binding protein Li 99n; ERp60; FLJ26680; grp60; HACBP; Ro ribonucleoprotein autoantigen (Ro/SS-A) precursor; Ro/SS-A Antigen; Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALR; CALR1; cC1qR; CRT; CRTC; HEL-S-99n; RO; SSA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27797, (Rat) P18418

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 811, (Rat) 64202

          View more View less

          Function(s)
          complement component C1q binding DNA binding RNA binding mRNA binding nuclear export signal receptor activity integrin binding iron ion binding calcium ion binding protein binding zinc ion binding carbohydrate binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding hormone binding protein binding involved in protein folding metal ion binding androgen receptor binding unfolded protein binding chaperone binding molecular sequestering activity glycoprotein binding poly(A) RNA binding chaperone
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter peptide antigen assembly with MHC class I protein complex regulation of transcription, DNA-templated protein folding protein export from nucleus cellular calcium ion homeostasis spermatogenesis positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of translation cortical actin cytoskeleton organization response to estradiol negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway response to testosterone protein localization to nucleus protein folding in endoplasmic reticulum ERAD pathway regulation of meiotic nuclear division glucocorticoid receptor signaling pathway regulation of apoptotic process negative regulation of neuron differentiation positive regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway positive regulation of phagocytosis protein stabilization sequestering of calcium ion protein maturation cardiac muscle cell differentiation cellular response to electrical stimulus cellular response to lithium ion cellular senescence cellular response to virus positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of trophoblast cell migration positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling response to peptide response to glycoside response to biphenyl positive regulation of dendritic cell chemotaxis cell cycle arrest response to organic substance response to drug positive regulation of DNA replication chaperone-mediated protein folding cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline