Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LDHA Antibodies

          Invitrogen

          LDHA Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          13 References
          View all (44) LDHA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LDHA Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (1)
          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LDHA Antibody (PA5-27406) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of LDHA was performed using 70% confluent log phase PC-3 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with LDHA Polyclonal Antibody (Product # PA5-27406) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034) at a diluti... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LDHA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LDHA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot, RNA Immunoprecipitation (WB, RIP)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody

          Product Details

          PA5-27406

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          - -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human LDHA. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Amount

          37 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2544882

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, MCF-7, MDA-MB-231, Neuro2A, C8D30, NIH-3T3, Raw264.7, C2C12, PC-12, Rat2.

          Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (91%), Xenopus laevis (80%), Pig (90%), Rabbit (91%), Chicken (80%), Rhesus Monkey (99%), Chimpanzee (100%), Bovine (91%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          Lactate dehydrogenase (LDH) is the enzyme in the glycolytic pathway that converts pyruvate to lactate with concomitant interconversion of NADH and NAD+. In mammals, the enzyme is encoded by three genes: LDHA (M or muscle form), LDHB (H or heart form), and LDHC (X or testis form). The three human LDHs have 84-89% sequence similarities and 69-75% amino acid identities. There are five different LDH isoenzymes based on the proportion of M and H chains existing in the LDH tetrameric structure. The LDHA is hypoxia inducible and its expression is directly controlled by the transcriptional activity of the hypoxia inducible factor 1a (HIF1a). LDHB is also known to be upregulated in many cancers. Mutations in the LDHA gene can lead to Glycogen storage disease 11 (GSD11).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cell proliferation-inducing gene 19 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 133P; L-lactate dehydrogenase; L-lactate dehydrogenase A chain; L-lactate dehydrogenase C chain; Lactate Dehydrogenase; lactate dehydrogenase 1, A chain; lactate dehydrogenase 3, C chain, sperm specific; lactate dehydrogenase A-like; lactate dehydrogenase A4; lactate dehydrogenase C variant 3; lactate dehydrogenase M; lactate dehydrogenase-A; Lactic Dehydrogenase; LDH; LDH muscle subunit; LDH testis subunit; LDH-A; LDH-C; LDH-M; LDH-X; LDHA; M-LDH; OTTHUMP00000165206; PIG19; proliferation-inducing gene 19; Renal carcinoma antigen NY-REN-59; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GSD11; HEL-S-133P; l7R2; Ldh-1; Ldh1; Ldh3; LDHA; LDHM; PIG19

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00338, (Rat) P04642, (Mouse) P06151

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3939, (Rat) 24533, (Mouse) 16828, (Rat) 29634

          View more View less

          Function(s)
          catalytic activity lactate dehydrogenase activity L-lactate dehydrogenase activity protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor identical protein binding cadherin binding kinase binding NAD binding dehydrogenase
          Process(es)
          lactate metabolic process glycolytic process glucose catabolic process to lactate via pyruvate carboxylic acid metabolic process substantia nigra development pyruvate catabolic process response to hypoxia response to nutrient response to glucose response to organic cyclic compound NAD metabolic process cellular response to extracellular stimulus response to drug response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process response to estrogen cellular carbohydrate metabolic process post-embryonic organ development response to cAMP oxidation-reduction process carbohydrate metabolic process lactate biosynthetic process from pyruvate pyruvate metabolic process ATP biosynthetic process lactate oxidation sperm motility
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline