Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ISL1 Antibodies

          Invitrogen

          ISL1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          4 References
          View all (41) ISL1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ISL1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          ISL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ISL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ISL1 Antibody (PA5-27789) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of ISL1 was performed using 70% confluent log phase SH-SY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with ISL1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-27789) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 (Product # A2... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ISL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ISL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ISL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ISL1 Antibody in Western Blot (WB)
          ISL1 Antibody in Western Blot (WB)
          ISL1 Antibody in Western Blot (WB)
          ISL1 Antibody in Western Blot (WB)
          ISL1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ISL1 Antibody

          Product Details

          PA5-27789

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:20,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Islet 1. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.8 mg/mL

          Amount

          180 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2545265

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: K562 whole cell extract, K562 nuclear extract, jurkat whole cell extract, jurkat nuclear extract, PC-12.

          Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (97%), Japanese Medaka (97%), Xenopus laevis (94%), Chicken (99%), Bovine (100%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          This gene encodes a member of the LIM/homeodomain family of transcription factors. The encoded protein binds to the enhancer region of the insulin gene, among others, and may play an important role in regulating insulin gene expression. The encoded protein is central to the development of pancreatic cell lineages and may also be required for motor neuron generation. Mutations in this gene have been associated with maturity-onset diabetes of the young.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: homeobox; Insulin gene enhancer protein ISL-1; insulin related protein; isl-1 homeobox; ISL1 transcription factor LIM/homeodomain (islet-1); ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain 1; Islet 1; Islet-1; Lim-homeodomain protein Islet1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Isl-1; isl-1=homeobox; ISL1; ISLET1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P61371, (Mouse) P61372, (Rat) P61374

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3670, (Mouse) 16392, (Rat) 64444

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding LIM domain binding estrogen receptor binding bHLH transcription factor binding sequence-specific DNA binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II activating transcription factor binding RNA polymerase II transcription coactivator activity enhancer sequence-specific DNA binding zinc ion binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neural crest cell migration heart morphogenesis secondary heart field specification outflow tract septum morphogenesis outflow tract morphogenesis endocardial cushion morphogenesis cardiac right ventricle morphogenesis regulation of secondary heart field cardioblast proliferation regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development heart development positive regulation of cell proliferation regulation of gene expression positive regulation of vascular endothelial growth factor production spinal cord motor neuron cell fate specification spinal cord motor neuron differentiation visceral motor neuron differentiation trigeminal nerve development pituitary gland development neuron differentiation pancreas development retinal ganglion cell axon guidance positive regulation of insulin secretion positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 alpha production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of DNA binding negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neuron fate commitment neuron fate specification mesenchymal cell differentiation sensory system development peripheral nervous system neuron development peripheral nervous system neuron axonogenesis negative regulation of inflammatory response ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis pharyngeal system development cardiac muscle cell myoblast differentiation innervation atrial septum morphogenesis cardiac cell fate determination positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production negative regulation of protein homodimerization activity negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of macrophage colony-stimulating factor production axon regeneration cellular response to glucocorticoid stimulus axonogenesis cell proliferation positive regulation of epithelial to mesenchymal transition cell differentiation negative regulation of protein complex assembly positive regulation of cell differentiation positive regulation of smoothened signaling pathway stem cell differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation canonical Wnt signaling pathway sinoatrial node cell development cellular response to transforming growth factor beta stimulus negative regulation of mesenchymal cell proliferation regulation of heart rate by cardiac conduction positive regulation of calcium ion import positive regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline