Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HSP70 Antibodies

          Invitrogen

          HSP70 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          11 References
          View all (69) HSP70 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP70 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (3)
          HSP70 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP70 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP70 Antibody (PA5-28003) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of HSP70 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with HSP70 Polyclonal Antibody (Product # PA5-28003) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034) at a dilu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP70 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP70 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP70 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP70 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Antibody
          HSP70 Antibody
          HSP70 Antibody

          Product Details

          PA5-28003

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:30000
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Fish, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human HSP70. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.45 mg/mL

          Amount

          45 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2545479

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, Mouse brain, rat brain.

          Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (95%), Xenopus laevis (82%), Sheep (98%), Bovine (98%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          HSP70 is a Heat shock protein (HSP) which are expressed in response to various biological stresses, including high temperatures. There are several major families of HSPs that include HSP70, there are HSP90 and HSP100. The HSP70 family is a set of highly conserved proteins that are induced by a variety of biological stresses, including heat stress, in every organism in which the proteins have been examined. The human HSP70 family members include: HSP70, a protein which is strongly inducible in all organisms but which is also constitutively expressed in primate cells; HSP72, a 72 kDa protein that is induced exclusively under stress conditions; HSC70, or cognate protein, is a 72 kDa, constitutively expressed, protein which is involved in the uncoating of clathrin coated vesicles; GRP78, or BiP, is a glucose regulated 78 kDa protein localized in the endoplasmic reticulum; and p75, or HSP75, a 75 kDa protein that is found within the mitochondria. Further, HSP70 is encoded by an intronless gene and, in conjunction with other heat shock proteins, HSP70 stabilizes existing proteins against aggregation and mediates the folding of newly translated proteins in the cytosol and organelles. HSP70 is also involved in the ubiquitin-proteasome pathway through interaction with the AU-rich element RNA-binding protein 1. The HSP70 gene is located in the major histocompatibility complex class III region, in a cluster with two closely related genes which encode similar proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 68 kDa heat shock protein; 70 kilodalton heat shock protein; dnaK-type molecular chaperone HSP70-1; epididymis secretory protein Li 103; epididymis secretory sperm binding protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 5a; heat shock 10kDa protein 1-like; Heat shock 70 kDa protein 1; Heat shock 70 kDa protein 1-Hom; Heat shock 70 kDa protein 1-like; heat shock 70 kDa protein 1/2; Heat shock 70 kDa protein 1A; heat shock 70 kDa protein 1A/1B; Heat shock 70 kDa protein 1B; Heat shock 70 kDa protein 1L; Heat shock 70 kDa protein 2; Heat shock 70 kDa protein 3; Heat shock 70 kDa protein 4; Heat shock 70 kDa-like protein 1; Heat shock 70-related protein APG-2; heat shock 70kD protein 1A; heat shock 70kD protein 1B; heat shock 70kD protein 2; heat shock 70kD protein 4; heat shock 70kD protein-like 1; heat shock 70kDa protein 1-like; heat shock 70kDa protein 1A; heat shock 70kDa protein 1B; heat shock 70kDa protein 2; Heat shock protein; heat shock protein 70-1; Heat shock protein 70-1l; heat shock protein 70.1; Heat shock protein 70.2; heat shock protein alpha 2; heat shock protein cognate 70, testis; Heat shock protein family A member 1A; Heat shock protein family A member 1B; Heat shock protein family A member 1L; Heat shock protein family A member 2; Heat shock protein family H member 2; heat shock protein, 110 kDa; heat shock protein, 70 kDa 1; heat shock protein, 70 kDa 2; heat shock protein, 70 kDa 3; heat shock-induced protein; Heat shock-related 70 kDa protein 2; heat shock-related protein hsc70t; HEL S 103; HSP; Hsp68; HSP70 1; HSP70 1B; HSP70 2; HSP70 AceyltK77; hsp70 RY; HSP70-1; HSP70-1/HSP70-2; HSP70-2; HSP70-Hom; HSP70.1; HSP70.1/2; HSP70.1/HSP70.2; HSP70.3; HSP70RY; HSPA2; HSPA4; Hspa70; HST; inducible heat shock protein 70; Ischemia responsive 94 kDa protein; Spermatid-specific heat shock protein 70; Testis-specific heat shock protein-related; testis-specific heat shock protein-related gene hst70; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 70kDa; AI317151; APG-2; APG2; Hcp70.1; Hcp70.2; HEL-S-103; HEL-S-5a; HS24/P52; Hsc70t; Hsp110; hsp68; HSP70; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70-1B; HSP70-1L; HSP70-2; HSP70-3; HSP70-HOM; HSP70.1; HSP70.2; Hsp70.3; Hsp70A1; HSP70A2; HSP70I; Hsp70RY; HSP70T; HSP72; HSPA1; HSPA1A; HSPA1B; HSPA1L; HSPA2; HSPA4; HSPH2; Hspt70; Hst70; HSX70; hum70t; Irp94; mKIAA4025; Msh5; RY

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P0DMV8, (Human) P34931, (Human) P54652, (Human) P34932, (Mouse) Q61696, (Rat) P0DMW0, (Mouse) P17879, (Rat) P55063, (Mouse) P16627, (Rat) P14659, (Mouse) P17156, (Rat) O88600

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3303, (Human) 3304, (Human) 3305, (Human) 3306, (Human) 3308, (Mouse) 193740, (Rat) 24472, (Rat) 294254, (Mouse) 15511, (Rat) 24963, (Mouse) 15482, (Rat) 60460, (Mouse) 15512, (Mouse) 15525, (Rat) 266759

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity G-protein coupled receptor binding transcription corepressor activity RNA binding receptor binding protein binding ATP binding ATPase activity enzyme binding heat shock protein binding denatured protein binding ubiquitin protein ligase binding death receptor agonist activity histone deacetylase binding protein binding involved in protein folding cadherin binding receptor agonist activity unfolded protein binding misfolded protein binding C3HC4-type RING finger domain binding disordered domain specific binding transcription regulator inhibitor activity ATP-dependent protein disaggregase activity ATP-dependent protein folding chaperone tau protein binding chaperone binding glycolipid binding adenyl-nucleotide exchange factor activity protease binding double-stranded RNA binding ATPase activity, coupled poly(A) RNA binding protein N-terminus binding NF-kappaB binding molecular_function RNA polymerase II transcription factor binding protein complex binding activating transcription factor binding
          Process(es)
          binding of sperm to zona pellucida biological_process protein refolding negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA catabolic process protein folding response to unfolded protein lysosomal transport negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of cell growth negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response regulation of protein ubiquitination negative regulation of protein ubiquitination positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of RNA splicing cellular response to oxidative stress cellular response to heat cellular response to unfolded protein negative regulation of apoptotic process positive regulation of erythrocyte differentiation ATP metabolic process viral entry into host cell protein stabilization positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity chaperone-mediated protein complex assembly cellular heat acclimation positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway cellular response to steroid hormone stimulus positive regulation of microtubule nucleation negative regulation of inclusion body assembly negative regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway regulation of mitotic spindle assembly negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand telomere maintenance DNA repair response to heat male meiosis male meiosis I spermatogenesis spermatid development response to cold positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle cell differentiation synaptonemal complex disassembly negative regulation of protein phosphorylation negative regulation of gene expression positive regulation of protein binding negative regulation of DNA binding protein import into mitochondrial outer membrane negative regulation of cell death protein import into mitochondrial matrix response to ischemia response to radiation response to mechanical stimulus regulation of cell death neuron differentiation response to ethanol positive regulation of neuron differentiation kidney development positive regulation of angiogenesis positive regulation of protein phosphorylation multicellular organism development positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G2/M transition of mitotic cell cycle positive regulation of T cell mediated cytotoxicity defense response negative regulation of myeloid cell apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of vasoconstriction response to stress positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline