Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ARC Antibodies

          Invitrogen

          ARC Polyclonal Antibody

          View all (20) ARC antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ARC Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ARC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ARC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ARC Antibody (PA5-29389) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of ARC in paraformaldehyde-fixed HeLa. Samples were incubated with ARC polyclonal antibody (Product # PA5-29389) using a dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ARC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ARC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ARC Antibody in Western Blot (WB)
          ARC Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-29389

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human NOL3. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.64 mg/mL

          Amount

          64 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.1M tris glycine, pH 7, with 10% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2546865

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Raji.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          ARC (also known as NOL3 - Nucleolar protein 3) has two isoforms. Isoform 1 is involved in RNA splicing. Isoform 2 functions as an apoptosis repressor that blocks multiple modes of cell death. ARC inhibits extrinsic apoptotic pathways two different ways. The first is by interacting with FAS and FADD upon FAS activation blocking death-inducing signaling complex (DISC) assembly. The second way is by interacting with CASP8 in a mitochondria localization-and phosphorylation-dependent manner, which in turn limits the amount of soluble CASP8 avaliable for DISC-mediated activation. ARC also inhibits intrinsic apoptotic pathways in response to a wide range of stresses through interactions with BAX. This results in BAX inactivation and prevents mitochondrial dysfunction and release of pro-apoptotic factors. Mutations affecting the gene can results in myoclonus, familiam cortical.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apoptosis repressor with CARD; muscle specific protein; Muscle-enriched cytoplasmic protein; Myp; Nop 30; Nop30; Nucleolar protein 3; nucleolar protein 3 (apoptosis repressor with CARD domain); Nucleolar protein of 30 kDa; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARC; FCM; MYOCL1; MYP; NOL3; NOP; NOP30

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O60936

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8996

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding receptor binding death receptor binding calcium ion binding protein binding death effector domain binding identical protein binding cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process metal ion binding caspase binding
          Process(es)
          response to hypoxia blood vessel remodeling response to ischemia mRNA splice site selection mRNA processing apoptotic process RNA splicing negative regulation of signal transduction regulation of gene expression cardiac muscle cell apoptotic process negative regulation of striated muscle cell apoptotic process negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of muscle atrophy release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum response to injury involved in regulation of muscle adaptation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process protein oligomerization negative regulation of programmed necrotic cell death negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of intracellular signal transduction negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline