Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Dystrophin Antibodies

          Invitrogen

          Dystrophin Polyclonal Antibody

          7 Published Figures
          22 References
          View all (36) Dystrophin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Dystrophin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Dystrophin Antibody (PA5-32388) in IHC (P)

          Immunohistochemical (paraffin) analysis of Dystrophin using anti-Dystrophin Polyclonal Antibody (Product # PA5-32388) in Skeletal Muscle Cancer Tissue. The recommended dilution for this antibody in immunohistochemistry applications is 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dystrophin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-32388

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:400
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from C-terminus of human dystrophin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.26 mg/mL

          Amount

          130 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.6, with 1% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2549858

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with bovine, chicken, canine and porcine based on sequence homology.

          Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 10 min at room temperature. A suggested positive control is skeletal muscle tissue.

          Target Information

          Dystrophin is the 427kDa protein product of the DMB/BMD gene located on the X chromosome at position Xp21. Western blotting and immunohistochemistry are the two established methods for the detection of abnormalities of dystrophin expression in muscle biopsies. Dystrophin abnormalities are thought to occur in 100% of patients with DMD/BMD, although genetic abnormalities may only be detected in up to 65% of cases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DMD; Dpm234; Duchenne muscular dystrophy (DMD); Dystrophin; dystrophin Dp40; dystrophin Dp71a; dystrophin Dp71ab; dystrophin Dp71b; GS1-19O24.1; Muscular dystrophy Duchenne and Becker types; mutant dystrophin; OTTHUMP00000215592; unnamed protein product; X-linked muscular dystrophy

          View more View less

          Gene Aliases: BMD; CMD3B; DMD; Dp427; Dp71; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; DXSmh7; DXSmh9; dys; mdx; MRX85; pke

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11532, (Mouse) P11531

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1756, (Mouse) 13405

          View more View less

          Function(s)
          dystroglycan binding actin binding structural constituent of cytoskeleton protein binding zinc ion binding structural constituent of muscle myosin binding vinculin binding metal ion binding nitric-oxide synthase binding ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          regulation of heart rate muscle contraction cytoskeleton organization muscle organ development skeletal muscle tissue development protein localization regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion positive regulation of neuron projection development regulation of skeletal muscle contraction by regulation of release of sequestered calcium ion regulation of skeletal muscle contraction maintenance of blood-brain barrier response to muscle stretch peptide biosynthetic process regulation of system process motile cilium assembly positive regulation of neuron differentiation muscle cell cellular homeostasis neuron development muscle cell development cardiac muscle contraction protein-containing complex assembly cardiac muscle cell action potential regulation of muscle system process regulation of cellular response to growth factor stimulus synaptic signaling regulation of sodium ion transmembrane transport regulation of calcium ion transmembrane transport positive regulation of cell-matrix adhesion regulation of transcription, DNA-templated establishment of blood-nerve barrier regulation of gene expression myotube cell development muscle attachment olfactory nerve structural organization negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular protein localization regulation of membrane potential cellular protein complex assembly neurotransmitter receptor metabolic process muscle fiber development nucleus localization regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity establishment of glial blood-brain barrier negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade regulation of voltage-gated calcium channel activity negative regulation of peptidyl-cysteine S-nitrosylation positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline