Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • TLX Antibodies

          Invitrogen

          TLX Polyclonal Antibody

          View all (18) TLX antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLX Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLX Antibody (PA5-34003) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of TLX in human Lung, Small Cell Carcinoma. Samples were incubated with TLX polyclonal antibody (Product # PA5-34003). Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLX Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-34003

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bat, Bovine, Dog, Horse, Human, Non-human primate, Pig, Rabbit

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human NR2E1.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2551366

          Target Information

          Nuclear receptor TLX, a NR2 hepatocyte NF4-like receptor, has been shown to affect anterior brain differentiation, retinal development, and vision. It has been suggested that TLX targets genes for RAR beta2 and Pax2 during retinal development. Homozygous TLX mutant mice are viable at birth but exhibit reduced forebrain development and are more aggressive than wild-type mice. Mice with deleted TLX locus exhibit cerebral hypoplasia, blindness, and extreme aggression (fierce (frc) phenotype). TLX expression has been documented in mouse brain and eye. ESTs have been isolated from normal human brain libraries.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HTll; Nuclear receptor subfamily 2 group E member 1; nuclear receptor subfamily 2, group E, member 1; Nuclear receptor TLX; Protein tailless homolog; tailes-related receptor; Tll

          View more View less

          Gene Aliases: NR2E1; TLL; TLX; XTLL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y466

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 100155153, (Human) 7101, (Dog) 475017, (Horse) 100072159, (Rabbit) 100328698, (Bovine) 528156

          View more View less

          Function(s)
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding steroid hormone receptor activity zinc ion binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding C4 zinc finger nuclear receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter behavioral fear response aggressive behavior transcription initiation from RNA polymerase II promoter nervous system development visual perception dentate gyrus development amygdala development olfactory bulb development layer formation in cerebral cortex forebrain generation of neurons cerebral cortex neuron differentiation anterior commissure morphogenesis extracellular matrix organization somatic stem cell population maintenance social behavior negative regulation of apoptotic process steroid hormone mediated signaling pathway cell fate commitment negative regulation of neuron differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of astrocyte differentiation regulation of dendrite morphogenesis retina development in camera-type eye regulation of timing of neuron differentiation long-term synaptic potentiation regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis negative regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0