Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • WNT7A Antibodies

          Invitrogen

          WNT7A Polyclonal Antibody

          View all (9) WNT7A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite WNT7A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          WNT7A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          WNT7A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          WNT7A Antibody (PA5-34328) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of WNT7A in human brain, cerebellum. Samples were incubated with WNT7A polyclonal antibody (Product # PA5-34328). Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          WNT7A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          PA5-34328

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bat, Bovine, Dog, Horse, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic 10 amino acid peptide from internal region of human WNT7A.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2551680

          Target Information

          Wnt-7a belongs to the Wnt family of signaling proteins that play a key role in maintaining the integrity of embryonic and adult tissues. It is expressed in placenta, kidney, testis, uterus, fetal lung, and fetal and adult brain. Most Wnt proteins can signal though a mechanism called the canonical Wnt pathway, in which Wnt proteins bind to and activate seven-pass transmembrane receptors of the Frizzled family, ultimately leading to the disruption of β-catenin degradation. Intracellular accumulation of β-catenin increases translocation of the protein into the nucleus, where it binds to TCF/LEF transcription factors to induce the expression of numerous genes. Increased Wnt/β-catenin signaling is associated with tumorigenesis in a diverse set of human cancers. However, Wnt-7a/Frizzled-9 signaling has been shown to act as a tumor suppressor in non-small cell lung cancers.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: postaxial hemimelia; Protein Wnt-7a; proto-oncogene Wnt7a protein; wingless-related MMTV integration site 7A; wingless-type MMTV integration site 7A; wingless-type MMTV integration site family, member 7A; WNT7a

          View more View less

          Gene Aliases: AI849442; px; SANTOS; tw; Wnt-7a; WNT7A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00755, (Mouse) P24383

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100355697, (Bovine) 533782, (Horse) 100055450, (Dog) 607180, (Pig) 100153445, (Human) 7476, (Chinese hamster) 100772978, (Rat) 114850, (Mouse) 22421

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding frizzled binding cytokine activity protein binding receptor agonist activity intercellular signal molecule
          Process(es)
          embryonic axis specification cartilage condensation angiogenesis chondrocyte differentiation apoptotic process neurotransmitter secretion axonogenesis synapse assembly sex differentiation positive regulation of cell proliferation tissue development dorsal/ventral pattern formation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression skeletal muscle satellite cell activation skeletal muscle satellite cell maintenance involved in skeletal muscle regeneration Wnt signaling pathway cerebellar granule cell differentiation cell proliferation in forebrain central nervous system vasculogenesis establishment of cell polarity cell differentiation neuron differentiation embryonic limb morphogenesis regulation of axon diameter response to estradiol somatic stem cell population maintenance embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis wound healing, spreading of epidermal cells non-canonical Wnt signaling pathway synaptic vesicle recycling regulation of cell proliferation embryonic digit morphogenesis negative regulation of apoptotic process response to estrogen cell fate commitment asymmetric protein localization involved in cell fate determination positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade somatic stem cell division animal organ development system development stem cell development regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of neurogenesis regulation of axonogenesis synapse organization cartilage development positive regulation of protein metabolic process positive regulation of synapse assembly positive regulation of epithelial cell proliferation involved in wound healing uterus development oviduct development canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway limb development establishment of blood-brain barrier dendritic spine morphogenesis uterus morphogenesis secondary palate development lens fiber cell development cellular response to transforming growth factor beta stimulus presynapse assembly postsynapse assembly regulation of postsynapse organization excitatory synapse assembly positive regulation of excitatory synapse assembly positive regulation of protein localization to presynapse regulation of presynapse assembly regulation of synaptic vesicle exocytosis positive regulation of excitatory postsynaptic potential asymmetric protein localization forelimb morphogenesis hindlimb morphogenesis Wnt signaling pathway involved in wound healing, spreading of epidermal cells wound healing skin morphogenesis reproductive structure development skeletal system morphogenesis palate development positive regulation of canonical Wnt signaling pathway signal transduction cell-cell signaling multicellular organism development organ morphogenesis positive regulation of receptor activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline