Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • RIP2 Antibodies

          Invitrogen

          RIP2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (28) RIP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RIP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (2)
          RIP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RIP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RIP2 Antibody (PA5-34808) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2 was performed using 70% confluent log phase MCF7 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with RIP2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-34808) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondar... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RIP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RIP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RIP2 Antibody in Western Blot (WB)
          RIP2 Antibody in Western Blot (WB)
          RIP2 Antibody in Western Blot (WB)
          RIP2 Antibody
          RIP2 Antibody
          RIP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-34808

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human RIP2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.87 mg/mL

          Amount

          87 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.1M tris glycine, pH 7, with 10% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2552160

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: HeLa, Molt-4.

          Predicted reactivity: Rat (80%), Bovine (82%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          RIPK2 is a serine/threonine kinase that is involved in cell activation, proliferation, differentiation, and apoptosis. Upon stimulation by bacterial peptidoglycans, NOD1 and NOD2 are activated, oligomerize and recruit RIPK2 through CARD-CARD domains. Contributes to the tyrosine phosphorylation of the guanine exchange factor ARHGEF2 through Src tyrosine kinase leading to NF-kappaB activation by NOD2. Once recruited, RIPK2 autophosphorylates and undergoes 'Lys-63'-linked polyubiquitination by E3 ubiquitin ligases XIAP, BIRC2 and BIRC3. The polyubiquitinated protein mediates the recruitment of MAP3K7/TAK1 to IKBKG/NEMO and induces 'Lys-63'-linked polyubiquitination of IKBKG/NEMO and subsequent activation of IKBKB/IKKB. In turn, NF-kappa-B is released from NF-kappa-B inhibitors and translocates into the nucleus where it activates the transcription of hundreds of genes involved in immune response, growth control, or protection against apoptosis. Plays also a role during engagement of the T-cell receptor (TCR) in promoting BCL10 phosphorylation and subsequent NF-kappa-B activation.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CARD domain protein; phosphorylated protein; CARD-carrying kinase; CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase; CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme (ICE)-associated kinase; CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase; CARDIAK; RIP-like kinase; EC 2.7.11.1; growth-in; growth-inhibiting gene 30; kinase RIPK2; receptor-interacting protein (RIP)-like interacting caspase-like apoptosis regulatory protein (CLARP) kinase; Receptor-interacting protein 2; Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2; RIP 2; RIP-2; RIP-like; RIP-like-interacting CLARP kinase; RIP2; serine/threonine kinase homolog; contains CARD motif; Tyrosine-protein kinase RIPK2; unnamed protein product; WUGSC:H_RG437L15.1

          View more View less

          Gene Aliases: CARD3; CARDIAK; CCK; GIG30; RICK; RIP2; RIPK2; UNQ277/PRO314/PRO34092

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O43353

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8767

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity JUN kinase kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity LIM domain binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity CARD domain binding caspase binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway adaptive immune response immune system process positive regulation of T-helper 1 type immune response apoptotic process inflammatory response signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of protein ubiquitination lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade immature T cell proliferation in thymus positive regulation of immature T cell proliferation in thymus toll-like receptor 2 signaling pathway toll-like receptor 4 signaling pathway CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation p38MAPK cascade T cell proliferation defense response to bacterium regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to exogenous dsRNA innate immune response positive regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-positive bacterium T cell receptor signaling pathway protein homooligomerization stress-activated MAPK cascade positive regulation of macrophage cytokine production ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to interleukin-1 response to interleukin-12 response to interleukin-18 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan cellular response to muramyl dipeptide regulation of primary metabolic process protein linear polyubiquitination xenophagy cell surface toll-like receptor signaling pathway positive regulation of protein K63-linked ubiquitination positive regulation of xenophagy positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline