Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SETD2 Antibodies

          Invitrogen

          SETD2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (10) SETD2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SETD2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          SETD2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SETD2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SETD2 Antibody (PA5-34935) in WB

          Western Blot using SETD2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-34935). Whole cell extract (30 µg) was separated by 5% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with SETD2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-34935) diluted at 1:1,000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody was used to detect the primary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SETD2 Antibody in Western Blot (WB)
          SETD2 Antibody in Western Blot (WB)
          SETD2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-34935

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human HYPB/SETD2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2552284

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, Jurkat.

          Predicted reactivity: Rat (84%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          Histone methyltransferase that specifically trimethylates 'Lys-36' of histone H3 (H3K36me3) using dimethylated 'Lys-36' (H3K36me2) as substrate. Represents the main enzyme generating H3K36me3, a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Plays a role in chromatin structure modulation during elongation by coordinating recruitment of the FACT complex and by interacting with hyperphosphorylated POLR2A. Acts as a key regulator of DNA mismatch repair in G1 and early S phase by generating H3K36me3, a mark required to recruit MSH6 subunit of the MutS alpha complex: early recruitment of the MutS alpha complex to chromatin to be replicated allows a quick identification of mismatch DNA to initiate the mismatch repair reaction. H3K36me3 also plays an essential role in the maintenance of a heterochromatic state, by recruiting DNA methyltransferase DNMT3A. H3K36me3 is also enhanced in intron-containing genes, suggesting that SETD2 recruitment is enhanced by splicing and that splicing is coupled to recruitment of elongating RNA polymerase. Required during angiogenesis. Recruited to the promoters of adenovirus 12 E1A gene in case of infection, possibly leading to regulate its expression.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: contains WW domain; FLJ16420; FLJ22472; FLJ23184; FLJ45883; HIF-1; HIP-1; Histone-lysine N-methyltransferase SETD2; hSET2; huntingtin interacting protein 1; Huntingtin yeast partner B; Huntingtin-interacting protein 1; Huntingtin-interacting protein B; HYPB; contains WW domain; Lysine N-methyltransferase 3A; p231HBP; Protein-lysine N-methyltransferase SETD2; SET domain-containing protein 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4921524K10Rik; BC031601; HBP231; HIF-1; HIF1; HIP-1; HSPC069; HYPB; KIAA1732; KMT3A; LLS; MRD70; p231HBP; RAPAS; SET2; SETD2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BYW2, (Mouse) E9Q5F9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29072, (Mouse) 235626

          View more View less

          Function(s)
          protein binding methyltransferase activity protein-lysine N-methyltransferase activity transferase activity histone methyltransferase activity alpha-tubulin binding metal ion binding histone methyltransferase activity (H3-K36 specific) histone H3 methyltransferase activity histone H3K36 trimethyltransferase activity histone-lysine N-methyltransferase activity chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein histone modifying enzyme
          Process(es)
          autophagosome assembly immune system process DNA repair mismatch repair chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated transcription elongation from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus response to metal ion regulation of gene expression proteasomal protein catabolic process positive regulation of autophagy regulation of double-strand break repair via homologous recombination regulation of mRNA export from nucleus peptidyl-lysine trimethylation cell differentiation methylation regulation of cytokinesis positive regulation of interferon-alpha production response to type I interferon nucleosome organization endodermal cell differentiation response to alkaloid innate immune response positive regulation of ossification stem cell differentiation defense response to virus protein K48-linked ubiquitination microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis regulation of protein localization to chromatin angiogenesis vasculogenesis morphogenesis of a branching structure neural tube closure transcription, DNA-templated histone H3-K36 methylation chromatin modification forebrain development histone lysine methylation cell migration involved in vasculogenesis mesoderm morphogenesis embryonic organ development embryonic cranial skeleton morphogenesis stem cell development pericardium development embryonic placenta morphogenesis coronary vasculature morphogenesis histone H3-K36 trimethylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline