Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • LAMTOR2 Antibodies

          Invitrogen

          LAMTOR2 Polyclonal Antibody

          View all (6) LAMTOR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LAMTOR2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          LAMTOR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          LAMTOR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LAMTOR2 Antibody (PA5-38033) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of LAMTOR2 in human spleen tissue with LAMTOR2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-38033) at 5 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LAMTOR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LAMTOR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LAMTOR2 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-38033

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          18 amino acid peptide near the center of human LAMTOR2

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2554637

          Product Specific Information

          A recommended positive control is HepG2 cell lysate.

          At least two isoforms of LAMTOR2 are known to exist; this antibody will detect both isoforms. LAMTOR2 antibody is not expected to cross-react with other LAMTOR family proteins.

          Target Information

          The late endosomal/lysosomal adaptor MAPK and MTOR activator 2 (LAMTOR2) protein belongs to the LAMTOR family of proteins, and together with LAMTOR3 and the MAPK1 and ERK kinase 1 (MEK1) localizes to late endosomes where it is required for the efficient activation of ERK signaling. This complex is involved in the regulation of late endosomal traffic and cellular proliferation and plays a role in cellular host defense against Salmonella infection.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Endosomal adaptor protein p14; Late endosomal/lysosomal adaptor and MAPK and MTOR activator 2; late endosomal/lysosomal MP1 interacting protein; Late endosomal/lysosomal Mp1-interacting protein; MAPBP-interacting protein; MAPKSP1 adaptor protein; mitogen activated protein binding protein interacting protein; mitogen-activated protein binding protein interacting protein; Mitogen-activated protein-binding protein-interacting protein; mitogen-activated protein-binding protein-interacting protein (MAPBPIP); Ragulator complex protein LAMTOR2; roadblock domain containing 3; Roadblock domain-containing protein 3

          View more View less

          Gene Aliases: 2010111E04Rik; AL022628; ENDAP; HSPC003; LAMTOR2; MAPBPIP; MAPKSP1AP; P14; Rab25; Ragulator2; RGD1562501; ROBLD3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y2Q5, (Mouse) Q9JHS3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 28956, (Mouse) 83409, (Rat) 295234

          View more View less

          Function(s)
          guanyl-nucleotide exchange factor activity protein binding binding, bridging protein complex scaffold
          Process(es)
          regulation of cell growth protein localization fibroblast migration positive regulation of TOR signaling TORC1 signaling positive regulation of MAPK cascade cellular response to amino acid stimulus regulation of cell-substrate junction organization protein localization to cell junction positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of TORC1 signaling activation of MAPKK activity cell growth cellular protein localization positive regulation of GTPase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline