Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KLF2 Antibodies

          Invitrogen

          KLF2 Polyclonal Antibody

          11 Published Figures
          10 References
          View all (42) KLF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KLF2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (11)
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KLF2 Antibody (PA5-40591) in IHC

          Immunohistochemistry analysis of human brain tissue using an anti-KLF2 polyclonal antibody (Product # PA5-40591). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in ChIP Assay (CHIP)
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF2 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-40591

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.2-1 µg/mL
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          0.5 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLF2

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS with 2% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2576301

          Product Specific Information

          Peptide sequence: PPAFGLFDDA AAAAAALGLA PPAARGLLTP PASPLELLEA KPKRGRRSWP

          Sequence homology: Guinea Pig: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 100%; Rat: 93%; Zebrafish: 79%

          Target Information

          KLF2 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 3 C2H2-type zinc fingers. KLF2 binds to the CACCC box in the beta-globin gene promoter and activates transcription.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Krueppel-like factor 2; Kruppel like factor 2; Kruppel-like factor 2 (lung); Kruppel-like factor LKLF; Lung krueppel-like factor; lung Kruppel-like factor; lung Kruppel-like zinc finger transcription factor; zinc finger protein; LKLF

          View more View less

          Gene Aliases: KLF2; LKLF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y5W3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10365

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding metal ion binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell morphogenesis in utero embryonic development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of interleukin-6 production erythrocyte homeostasis response to laminar fluid shear stress multicellular organism growth regulation of gene expression, epigenetic vasodilation erythrocyte maturation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of retinoic acid receptor signaling pathway positive regulation of protein metabolic process Type I pneumocyte differentiation cellular response to hydrogen peroxide cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to fluid shear stress cellular response to laminar fluid shear stress cellular stress response to acid chemical negative regulation of sprouting angiogenesis cellular response to endothelin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline