Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CHRNA9 Antibodies

          Invitrogen

          CHRNA9 Polyclonal Antibody

          4 Published Figures
          4 References
          View all (6) CHRNA9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CHRNA9 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CHRNA9 Antibody (PA5-46826) in WB

          Western blot analysis of human Jurkat cell lysate using an anti-CHRNA9 polyclonal antibody (Product # PA5-46826). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRNA9 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRNA9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRNA9 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-46826

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.0625 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human CHRNA9 (aa 1-50).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS with 2% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2576232

          Product Specific Information

          Peptide sequence: MNWSHSCISF CWIYFAASRL RAAETADGKY AQKLFNDLFE DYSNALRPVE

          Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Zebrafish: 80%

          Target Information

          CHRNA9 is a member of the ligand-gated ionic channel family and nicotinic acetylcholine receptor superfamily. CHRNA9 is a plasma membrane protein that forms homo- or hetero-oligomeric divalent cation channels. It is involved in cochlea hair cell development and is also expressed in the outer hair cells (OHCs) of the adult cochlea.This gene is a member of the ligand-gated ionic channel family and nicotinic acetylcholine receptor gene superfamily. It encodes a plasma membrane protein that forms homo- or hetero-oligomeric divalent cation channels. This protein is involved in cochlea hair cell development and is also expressed in the outer hair cells (OHCs) of the adult cochlea. The protein is additionally expressed in keratinocytes, the pituitary gland, B-cells and T-cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: acetylcholine receptor; acetylcholine receptor, neuronal nicotinic, alpha-9 subunit; cholinergic receptor; cholinergic receptor, nicotinic alpha 9; cholinergic receptor, nicotinic, alpha 9 (neuronal); cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 9; NACHR alpha 9; NACHR alpha-9; neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-9 subunit; Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-9; nicotinic acetylcholine receptor subunit alpha 9; Nicotinic acetylcholine receptor subunit alpha-9

          View more View less

          Gene Aliases: CHRNA9; HSA243342; NACHRA9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UGM1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55584

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity excitatory extracellular ligand-gated ion channel activity calcium channel activity protein binding acetylcholine-gated cation channel activity serotonin-gated cation channel activity transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential
          Process(es)
          ion transport cation transport calcium ion transport positive regulation of cytosolic calcium ion concentration serotonin receptor signaling pathway chemical synaptic transmission response to auditory stimulus ion transmembrane transport regulation of membrane potential inner ear morphogenesis detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound membrane depolarization regulation of postsynaptic membrane potential excitatory postsynaptic potential negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade calcium ion transmembrane transport acetylcholine receptor signaling pathway ligand-gated ion channel signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline