Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-1 beta Antibodies

          Invitrogen

          IL-1 beta Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 References
          View all (122) IL-1 beta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-1 beta Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          IL-1 beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-1 beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-1 beta Antibody (PA5-46956) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of IL-1 beta in immersion fixed LPS-stimulated rat splenocytes. Samples were incubated in IL-1 beta polyclonal antibody (Product # PA5-46956) using a dilution of 5 µg/mL for 3 hours at room temperature followed by NorthernLights™ 557-conjugated Anti-Goat IgG Secondary Antibody (red) and counterstained (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-1 beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IL-1 beta Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-1 beta Antibody
          IL-1 beta Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-46956

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-15 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.4 µg/mL (Detection), 0.2-0.8 µg/mL (Capture)
          -

          Neutralization (Neu)

          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E. coli-derived recombinant rat IL-1 beta/IL-1F2 Val117-Ser268
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2607341

          Product Specific Information

          In sandwich ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse IL-1 beta is observed and less than 0.5% cross-reactivity with recombinant human IL-1 beta and recombinant porcine IL-1 beta is observed.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Endoxin level is <0.10 EU per 1 µg of the antibody by the LAL method.

          Target Information

          Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1 beta; IL1 B; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta precursor; interleukin-1 beta; Interleukin-1b; Interleukin1 beta; LAF; Osteoclast activating factor (OAF); Pro interleukin 1 beta

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24494

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-1 receptor binding protein domain specific binding interleukin superfamily
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPK activity fever generation response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation chronic inflammatory response to antigenic stimulus purine nucleobase metabolic process inflammatory response immune response positive regulation of cytosolic calcium ion concentration aging response to nutrient learning or memory memory estrogen metabolic process negative regulation of cell proliferation glycoprotein metabolic process response to heat response to carbohydrate response to ozone response to organonitrogen compound response to gamma radiation positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of glucose transport positive regulation of cell death negative regulation of glutamate secretion response to organic cyclic compound cytokine-mediated signaling pathway pentacyclic triterpenoid metabolic process hyaluronan biosynthetic process neutrophil chemotaxis polyketide metabolic process ovulation sequestering of triglyceride positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of prostaglandin secretion response to estradiol response to lipopolysaccharide interleukin-1 beta production positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of immature T cell proliferation in thymus response to ATP response to vitamin D response to L-ascorbic acid positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion social behavior ectopic germ cell programmed cell death positive regulation of myosin light chain kinase activity response to stilbenoid cellular response to drug response to diuretic response to statin wound healing positive regulation of T cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus response to drug positive regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to morphine negative regulation of MAP kinase activity response to peptide hormone protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol negative regulation of neuron differentiation positive regulation of glial cell differentiation positive regulation of angiogenesis negative regulation of lipid metabolic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade negative regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of astrocyte differentiation positive regulation of phagocytosis negative regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion leukocyte migration negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipid catabolic process positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to glucocorticoid positive regulation of cell division positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity negative regulation of adiponectin secretion positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cellular response to lipopolysaccharide cellular response to antibiotic cellular response to mechanical stimulus cellular response to organic substance cellular response to glucose stimulus cellular response to lipid cellular response to fatty acid cellular response to organic cyclic compound cellular response to methotrexate response to dexamethasone positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production positive regulation of neutrophil chemotaxis extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of branching morphogenesis of a nerve negative regulation of neural precursor cell proliferation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline