Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DNER Antibodies

          Invitrogen

          DNER Polyclonal Antibody

          View all (13) DNER antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DNER Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DNER Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          DNER Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DNER Antibody (PA5-47280) in IHC (F)

          Immunohistochemical analysis of DNER in perfusion fixed frozen sections of mouse brain (cerebellum). Samples were incubated in DNER polyclonal antibody (Product # PA5-47280) using a dilution of 5 µg/mL overnight at 4 °C. Tissue was stained using the Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (brown) and counterstained with hematoxylin (blue). Specific staining was localized to Purkinje neurons and molecul... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DNER Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          DNER Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-47280

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          5-15 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse DNER Ala26-His637
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2606762

          Product Specific Information

          In direct ELISAs and Western blots, approximately 40% cross-reactivity with recombinant human DNER is observed.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Target Information

          DNER (Delta-notch-like EGF-related receptor), also known as Delta-notch-like EGF repeat-containing transmembrane protein, is a neuron-specific, atypical Notch ligand expressed in dendrites and cell bodies of neurons throughout the central nervous system. DNER contains ten extracellular EGF-like domains that are highly homologous to those of the Notch ligand, Delta. In the cerebellum, DNER is predominantly expressed in Purkinje cells. DNER mediates neuron-glia interaction during astrocytogenesis through a direct interaction with Notch 1 at Purkinje cell/Bergmann glia contacts. This interaction activates a Deltex-dependent Notch signaling pathway in Bergmann glia and may regulate Bergmann glial morphogenesis. DNER is crucial for the functional and morphological maturation of Bergmann glia. DNER-knockout mice are characterized by motor discoordination and cerebellum retardation in morphogenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Brain EGF repeat-containing transmembrane protein; Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor; transmembrane protein Bet

          View more View less

          Gene Aliases: A930026D19Rik; BET; Bret; Dner

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q8JZM4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 227325

          View more View less

          Function(s)
          Notch binding calcium ion binding
          Process(es)
          Notch signaling pathway Notch receptor processing multicellular organism development glial cell differentiation cell differentiation skeletal muscle fiber development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline