Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ALPL Antibodies

          Invitrogen

          ALPL Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (58) ALPL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ALPL Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          ALPL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALPL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ALPL Antibody (PA5-47419) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of ALPL in immersion fixed rat mesenchymal stem cells. Samples were incubated in ALPL polyclonal antibody (Product # PA5-47419) using a dilution of 10 µg/mL for 3 hours at room temperature followed by NorthernLights™ 557-conjugated Anti-Goat IgG Secondary Antibody (red) and counterstained with DAPI (blue). Specific staining was localized to cell surfaces and cytoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ALPL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALPL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALPL Antibody in Western Blot (WB)
          ALPL Antibody in Western Blot (WB)
          ALPL Antibody in Western Blot (WB)
          ALPL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ALPL Antibody
          ALPL Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-47419

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-15 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          5-15 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-15 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          2.5 µg per million cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          25 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Alkaline Phosphatase/ALPL Phe18-Gly503
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2609590

          Product Specific Information

          In direct ELISAs and Western blots, approximately 60% cross-reactivity with recombinant human ALPL is observed.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Target Information

          Alkaline phosphatase is a homodimeric protein enzyme (86 kDa), containing two zinc atoms crucial to its catalytic function per monomer, and it is optimally active at alkaline pH environments. The enzyme is found in prokaryotes and eukaryotes, with the same general function but in different structural forms suitable to organism's environment. ALP plays a role in liver metabolism and development within the skeleton. In bacteria, ALP acts as a source of inorganic phosphate. In yeast, ALP can be a useful protein for studying membrane protein sorting.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alkaline phosphatase 2; alkaline phosphatase 2, liver; Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme; alkaline phosphatase, liver/bone/kidney; Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme; AP-TNAP; FLJ40094; FLJ93059; glycerophosphatase; liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase; MGC161443; MGC167935; Phosphoamidase; Phosphocreatine phosphatase; tissue non-specific alkaline phosphatase; tissue-nonspecific ALP; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Akp-2; Akp2; ALPL; AP-TNAP; APTNAP; HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNALP; TNAP; TNS-ALP; TNSALP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05186, (Mouse) P09242

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 249, (Mouse) 11647

          View more View less

          Function(s)
          alkaline phosphatase activity inorganic diphosphatase activity calcium ion binding pyrophosphatase activity hydrolase activity phosphatase activity ATPase activity pyridoxal phosphatase activity adenosine-diphosphatase activity metal ion binding phosphoamidase activity phosphoethanolamine phosphatase activity catalytic activity protein binding phosphatase
          Process(es)
          skeletal system development osteoblast differentiation endochondral ossification developmental process involved in reproduction cellular homeostasis bone mineralization biomineral tissue development response to lipopolysaccharide response to insulin response to vitamin D response to vitamin B6 response to macrophage colony-stimulating factor pyridoxal phosphate metabolic process response to antibiotic response to glucocorticoid phosphate ion homeostasis calcium ion homeostasis cementum mineralization positive regulation of cold-induced thermogenesis futile creatine cycle inhibition of non-skeletal tissue mineralization response to sodium phosphate metabolic process dephosphorylation cellular response to organic cyclic compound
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline