Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MAD2L2 Antibodies

          Invitrogen

          MAD2L2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (16) MAD2L2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MAD2L2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          MAD2L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAD2L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MAD2L2 Antibody (PA5-49352) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of MAD2L2 in HeLa cells. Samples were incubated with MAD2L2 polyclonal antibody (Product # PA5-49352) using a dilution of 1:25 followed by Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit lgG at a dilution of 1:400 (green). Cytoplasmic actin was counterstained with Alexa Fluor® 555 conjugated with Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MAD2L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAD2L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAD2L2 Antibody in Western Blot (WB)
          MAD2L2 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-49352

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:25
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 198-231 amino acids from the C-terminal region of human MAD2L2.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2634806

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. The encoded protein, which is similar to MAD2L1, is capable of interacting with ADAM9, ADAM15, REV1, and REV3 proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hREV7; MAD2 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 2; MAD2 mitotic arrest deficient-like 2; MAD2-like protein 2; Mitotic arrest deficient 2-like protein 2; mitotic arrest deficient homolog-like 2; Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2B; polymerase (DNA-directed), zeta 2, accessory subunit; REV7 homolog; RP3-330O12.4; similar to mitotic checkpoint protein hMAD2; spindle-assembly checkpoint protein homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310033C13Rik; FANCV; G1-453-4; MAD2B; MAD2L2; POLZ2; repro22; REV7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UI95, (Mouse) Q9D752

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10459, (Mouse) 71890

          View more View less

          Function(s)
          transcription corepressor activity protein binding JUN kinase binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cell growth somatic diversification of immunoglobulins involved in immune response DNA repair double-strand break repair cellular response to DNA damage stimulus actin filament organization mitotic spindle assembly checkpoint regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of transcription by competitive promoter binding positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation negative regulation of protein catabolic process error-prone translesion synthesis DNA damage response, signal transduction resulting in transcription telomere maintenance in response to DNA damage positive regulation of isotype switching positive regulation of transcription, DNA-templated cell division negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of ubiquitin protein ligase activity negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of double-strand break repair via nonhomologous end joining
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline