Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ITIH4 Antibodies

          Invitrogen

          ITIH4 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (7) ITIH4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ITIH4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ITIH4 Antibody (PA5-51641) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of ITIH4 in human pancreas. Samples were incubated with ITIH4 polyclonal antibody (Product # PA5-51641). Shows no cytoplasmic positivity in exocrine glandular cells as expected. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ITIH4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ITIH4 Antibody
          ITIH4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-51641

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human ITIH4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100488).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2642819

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QGVEVTGQYE REKAGFSWIE VTFKNPLVWV HASPEHVVVT RNRRSSAYKW KETLFSVMPG LKMTMDKTGL LLLSDPDKVT IGLLFWDGRG EGLRLLLRDT DRFSSHVGGT LGQFYQEVLW GSPAASDDGR RTLRVQGNDH

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 59%, Rat - 60%.

          Target Information

          The inter-alpha-trypsin inhibitor (ITI, I-alpha-I) family is a classic example of protein-glycosaminoglycoprotein (PGP) complexes. They occur constitutively in plasma at relatively high concentrations and results from alternating combinations of three kinds of heavy chains with a common light chain called the bikunin proteoglycan. Bikunin has two proteinase inhibotor domains and belongs to the Kunitz-type protease inhibitor family; it displays an inhibitory activity against trypsin, leukocyte elastase and plasmin. The heavy chains do not have any protease inhibitory properties but have the capacity to interact in vitro and in vivo with hyaluronic acid and this binding promotes the stability of the extra-cellular matrix. The ITI protein family is suspected of playing a key role in the extra-cellular matrix biology.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686G21125; Gp120; IHRP; inter-alpha (globulin) inhibitor H4 (plasma Kallikrein-sensitive glycoprotein); inter-alpha-inhibitor heavy chain 4; Inter-alpha-trypsin inhibitor family heavy chain-related protein; inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain family member 4; Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4; inter-alpha-trypsin inhibitor, heavy chain-like, 1; ITI heavy chain H4; Plasma kallikrein sensitive glycoprotein 120; plasma kallikrein-sensitive glycoprotein 120; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GP120; H4P; IHRP; ITI-HC4; ITIH4; ITIHL1; PK-120; PK120; PRO1851

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14624

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3700

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase inhibitor activity serine-type endopeptidase inhibitor activity protein binding peptidase inhibitor activity
          Process(es)
          acute-phase response hyaluronan metabolic process response to cytokine
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline