Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SEC16A Antibodies

          Invitrogen

          SEC16A Polyclonal Antibody

          View all (4) SEC16A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SEC16A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          SEC16A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SEC16A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SEC16A Antibody (PA5-52182) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of SEC16A in human cell line A-431 using a SEC16A Polyclonal Antibody (Product # PA5-52182) shows localization to endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SEC16A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SEC16A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SEC16A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SEC16A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SEC16A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SEC16A Antibody in Western Blot (WB)
          SEC16A Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-52182

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human SEC16A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89209).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2647072

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: PLPIPSNLFV PTPDAEEPQL PDGTGREGPA AARGLANPEP APEPKAPGDL PAAGGPPSGA MPFYNPAQ

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 46%, Rat - 47%.

          Target Information

          DNA methylation, or the addition of methyl groups to cytosine bases in the dinucleotide CpG, is imperative to proper development and regulates gene expression. The methylation pattern involves the enzymatic processes of methylation and demethylation. The demethylation enzyme was recently found to be a mammalian protein, which exhibits demethylase activity associated to a methyl-CpG-binding domain (MBD). The enzyme is able to revert methylated cytosine bases to cytosines within the particular dinucleotide sequence mdCpdG by catalyzing the cleaving of the methyl group as methanol. MeCP2 and MBD1 (PCM1) are first found to repress transcription by binding specifically to methylated DNA. MBD2 and MBD4 (also known as MED1) were later found to colocalize with foci of heavily methylated satellite DNA and believed to mediate the biological functions of the methylation signal. Surprisingly, MBD3 does not bind methylated DNA both in vivo and in vitro. MBD1, MBD2, MBD3, and MBD4 are found to be expressed in somatic tissues, but the expression of MBD1 and MBD2 is reduced or absent in embryonic stem cells, which are known to be deficient in MeCP1 activity. MBD4 have homology to bacterial base excision repair DNA N-glycosylases/lyases. In some microsatellite unstable tumors MBD4 is mutated at an exonic polynucleotide tract.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: p250; protein SEC16 homolog A; Protein transport protein Sec16A; SEC16 homolog A; transitional ER site protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: KIAA0310; p250; SEC16; SEC16A; SEC16L

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15027

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9919

          View more View less

          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          regulation of COPII vesicle coating ER to Golgi vesicle-mediated transport Golgi to plasma membrane transport endoplasmic reticulum organization Golgi organization protein localization protein transport vesicle-mediated transport substantia nigra development protein exit from endoplasmic reticulum response to endoplasmic reticulum stress protein stabilization localization within membrane protein localization to endoplasmic reticulum exit site protein localization to plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline