Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ADNP Antibodies
          Validated with Transparency. Independently tested through the YCharOS Open Science Initiative.

          Invitrogen

          ADNP Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (12) ADNP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ADNP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Advanced Verification (1)
          ADNP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ADNP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ADNP Antibody (PA5-52286) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of ADNP in human cell line U-2 OS using ADNP Polyclonal Antibody (Product # PA5-52286). Staining shows localization to nucleoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ADNP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ADNP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ADNP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ADNP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ADNP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ADNP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ADNP Antibody in Western Blot (WB)
          ADNP Antibody in Western Blot (WB)
          ADNP Antibody in Western Blot (WB)
          ADNP Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ADNP Antibody
          ADNP Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-52286

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          - -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          - -

          CUT&RUN (CUT&RUN)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human ADNP. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102484).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2637725

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SGSPFDPVFE VEPKISNDNP EEHVLKVIPE DASESEEKLD QKEDGSKYET IHLTEEPTKL MHNASDSEVD QDDVVEWKDG ASPSESGPGS QQVSDFEDNT CEMKPGTWSD ESSQSEDARS SKPAAKKKAT MQGDREQLKW KNSSYGKVEG

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.

          Target Information

          Vasoactive intestinal peptide is a neuroprotective factor that has a stimulatory effect on the growth of some tumor cells and an inhibitory effect on others. This gene encodes a protein that is upregulated by vasoactive intestinal peptide and may be involved in its stimulatory effect on certain tumor cells. The encoded protein contains one homeobox and nine zinc finger domains, suggesting that it functions as a transcription factor. This gene is also upregulated in normal proliferative tissues. Finally, the encoded protein may increase the viability of certain cell types through modulation of p53 activity. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activity-dependent neuroprotective protein; activity-dependent neuroprotector; Activity-dependent neuroprotector homeobox protein; ADNP; ADNP homeobox 1; NAP peptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA589558; ADNP; ADNP1; HVDAS; KIAA0784; mKIAA0784; MRD28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H2P0, (Mouse) Q9Z103, (Rat) Q9JKL8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23394, (Mouse) 11538, (Rat) 64622

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding chromatin binding copper ion binding protein binding beta-catenin binding zinc ion binding peptide binding metal ion binding beta-tubulin binding
          Process(es)
          transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated short-term memory negative regulation of gene expression regulation of protein ADP-ribosylation positive regulation of neuron projection development positive regulation of cGMP biosynthetic process negative regulation of protein binding activation of protein kinase activity nitric oxide homeostasis negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of axon extension positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of synaptic transmission positive regulation of synapse assembly response to carbohydrate response to inorganic substance cellular response to extracellular stimulus estrous cycle regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of gene expression cGMP-mediated signaling neuron differentiation neuron apoptotic process positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline