Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • VAPB Antibodies
          Validated with Transparency. Independently tested through the YCharOS Open Science Initiative.

          Invitrogen

          VAPB Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          5 References
          View all (19) VAPB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VAPB Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (2)
          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VAPB Antibody (PA5-53023) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of VAPB in human cell line U-2 OS using VAPB Polyclonal Antibody (Product # PA5-53023). Staining shows positivity in endoplasmic reticulum. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody
          VAPB Antibody
          VAPB Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-53023

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          - -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Non-human primate, Rabbit

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human VAPB. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90173).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2649391

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: VWKEAKPEDL MDSKLRCVFE LPAENDKPHD VEINKIISTT ASKTETPIVS KSLSSSLDDT EVKKVMEECK RLQGEVQRLR EENKQFKEED GLRMRKTVQS NSPISALAPT GK

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 79%.

          Target Information

          Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C is a protein that in humans is encoded by the VAPB gene. The VAPB gene is found on the 20th human chromosome. The protein encoded by this gene is a type IV membrane protein found in plasma and intracellular vesicle membranes. The encoded protein is found as a homodimer and as a heterodimer with VAPA. This protein also can interact with VAMP1 and VAMP2 and may be involved in vesicle trafficking.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ALS 8; ALS8VAMP-B/VAMP-C; splice variant of VAPB; unnamed protein product; vamp; VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C; Vamp 33b; VAMP B; VAMP B VAMP C; VAMP B/VAMP C; VAMP C; VAMP-associated 33 kDa protein; VAMP-associated protein 33b; VAMP-associated protein B; VAMP-B; VAMP-B/VAMP-C; VAMP-C; VAMPB; VAMPB/VAMPC; VAMPC; VAP 33b; VAP B; VAP B/VAP C; VAP C; VAP-33; VAP-B; VAP-B/VAP-C; VAP-C; VAPB/VAPC; VAPC; vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C; Vesicle-associated membrane protein-associated protein B; Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C

          View more View less

          Gene Aliases: AI225786; AI840687; AI848259; ALS8; D2Abb2e; R75548; UNQ484/PRO983; VAMP-B; Vamp33b; VAP-B; VAP33b; VAPB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95292, (Rat) Q9Z269

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9217, (Rat) 60431, (Mouse) 56491

          View more View less

          Function(s)
          protein binding microtubule binding enzyme binding FFAT motif binding protein homodimerization activity protein anchor cadherin binding protein heterodimerization activity beta-tubulin binding molecular_function membrane traffic protein membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          cellular calcium ion homeostasis ER to Golgi vesicle-mediated transport response to unfolded protein endoplasmic reticulum organization viral release from host cell cholesterol transport endoplasmic reticulum unfolded protein response IRE1-mediated unfolded protein response negative regulation by host of viral release from host cell negative regulation by host of viral genome replication positive regulation by host of viral genome replication modulation by host of viral RNA genome replication positive regulation of viral genome replication negative regulation by virus of viral protein levels in host cell endoplasmic reticulum-plasma membrane tethering COPII-coated vesicle budding endoplasmic reticulum membrane organization activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response biological_process modulation by virus of host morphology or physiology positive regulation by host of viral release from host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline