Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FIS1 Antibodies

          Invitrogen

          FIS1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (17) FIS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FIS1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Advanced Verification (2)
          FIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FIS1 Antibody (PA5-53605) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of FIS1 was performed using 70% confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with FIS1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-53605) at 1:100 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A32790), (1:2... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FIS1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FIS1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FIS1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FIS1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FIS1 Antibody in Western Blot (WB)
          FIS1 Antibody in Western Blot (WB)
          FIS1 Antibody in Western Blot (WB)
          FIS1 Antibody in Western Blot (WB)
          FIS1 Antibody
          FIS1 Antibody
          FIS1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-53605

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human FIS1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90073).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2641645

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEAVLNELVS VEDLLKFEKK FQSEKAAGSV SKSTQFEYAW CLVRSKYNDD IRKGIVLLEE LLPKGSKEEQ RDYVFYLAVG NYRLKEYEKA LKYVRGLLQT EPQNNQAKEL ERLIDKAMKK D

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 96%.

          Target Information

          Fis1, a 17KDa integral membrane protein, is a novel member of mitochondrial fission machinery. It consists of a central leucine-zipper domain, a coiled-coil region, a tetratricopeptide repeat domain and a C-terminal transmembrane domain. It is a human orthologue of Fis1p (S.cerevisiae) and is localized in the outer mitochondrial membrane. Fis1 acts as a pro-apoptotic factor and plays a vital role in the regulation of mitochondrial fission. It interacts with DLP1 and Mdv1p and facilitates Dnm1p recruitment to the functional fission complex, thereby inducing apoptosis. Role of Fis1 has also been implicated in growth and division of peroxisomes. Loss of Fis1 inhibits apoptosis and results in elongation of mammalian mitochondria.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FIS1 homolog; fis1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9Y3D6}; fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog; H_NH0132A01.6; hFis1; Mitochondrial fission 1 protein; mitochondrial fission molecule; rFis1; tetratricopeptide repeat domain 11; Tetratricopeptide repeat protein 11; TPR repeat protein 11

          View more View less

          Gene Aliases: 2010003O14Rik; CGI-135; FIS1; TTC11

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y3D6, (Rat) P84817, (Mouse) Q9CQ92

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51024, (Rat) 288584, (Mouse) 66437

          View more View less

          Function(s)
          protein binding lipid binding identical protein binding binding, bridging receptor binding
          Process(es)
          mitochondrial fission mitophagy release of cytochrome c from mitochondria protein targeting to mitochondrion positive regulation of cytosolic calcium ion concentration mitochondrial fusion regulation of mitochondrion organization peroxisome fission negative regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration calcium-mediated signaling using intracellular calcium source positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process protein homooligomerization positive regulation of mitochondrial calcium ion concentration mitochondrion morphogenesis positive regulation of mitochondrial fission positive regulation of protein targeting to membrane positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway apoptotic process mitochondrion organization response to muscle activity response to nutrient levels response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of neuron apoptotic process cellular response to glucose stimulus cellular response to lipid cellular response to toxic substance cellular response to peptide response to fluoride negative regulation of ATP metabolic process response to flavonoid response to hypobaric hypoxia negative regulation of fatty acid transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline