Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TPR Antibodies

          Invitrogen

          TPR Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (14) TPR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TPR Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Advanced Verification (1)
          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TPR Antibody (PA5-54048) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of TPR in human cell line A-431 using TPR Polyclonal Antibody (Product # PA5-54048) shows localization to nuclear membrane. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TPR Antibody in Western Blot (WB)
          TPR Antibody
          TPR Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-54048

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human TPR. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91828).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2648855

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: KMASVRQHLE ETTQKAESQL LECKASWEER ERMLKDEVSK CVCRCEDLEK QNRLLHDQIE KLSDKVVASV KEGVQGPLNV SLSEEGKSQE

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 90%.

          Target Information

          Steroidogenic factor-1 (SF-1) regulates multiple genes involved in the adrenal and gonadal development and in the biosynthesis of a variety of hormones, including adrenal and gonadal steroids, anti-Mullerian hormone (AMH), and gonadotropins. SF-1 belongs to the fushi tarazu factor-1 (FTZ-F1) subfamily of orphan nuclear receptors. In the adult ovary, SF-1 localizes to theca/interstitial cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Megator; NPC-associated intranuclear protein; nuclear pore complex-associated protein TPR; Nucleoprotein TPR; Tpr; translocated promoter region (to activated MET oncogene); Translocated promoter region protein; tumor potentiating region; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MRT79; TPR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12270

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7175

          View more View less

          Function(s)
          chromatin binding RNA binding mRNA binding protein binding tubulin binding structural constituent of nuclear pore heat shock protein binding protein homodimerization activity protein anchor mitogen-activated protein kinase binding dynein complex binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter RNA import into nucleus RNA export from nucleus mRNA export from nucleus protein import into nucleus protein export from nucleus intracellular protein transport nucleocytoplasmic transport nuclear pore organization mitotic spindle assembly checkpoint regulation of mRNA export from nucleus regulation of mitotic sister chromatid separation protein transport positive regulation of heterochromatin assembly regulation of protein stability mRNA export from nucleus in response to heat stress regulation of protein localization cellular response to heat cellular response to interferon-alpha regulation of protein import into nucleus positive regulation of protein import into nucleus nuclear matrix organization negative regulation of translational initiation positive regulation of nucleocytoplasmic transport regulation of protein export from nucleus positive regulation of protein export from nucleus negative regulation of RNA export from nucleus mRNA transport nuclear export nuclear pore complex assembly cell division response to epidermal growth factor positive regulation of mitotic cell cycle spindle assembly checkpoint positive regulation of intracellular protein transport regulation of mitotic spindle assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline