Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SCNN1D Antibodies

          Invitrogen

          SCNN1D Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (8) SCNN1D antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SCNN1D Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          SCNN1D Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SCNN1D Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SCNN1D Antibody (PA5-55451) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of SCNN1D in human cell line U-2 OS using SCNN1D Polyclonal Antibody (Product # PA5-55451). Staining shows localization to plasma membrane and actin filaments. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SCNN1D Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SCNN1D Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCNN1D Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCNN1D Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SCNN1D Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SCNN1D Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SCNN1D Antibody
          SCNN1D Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-55451

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human SCNN1D. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90378).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2647019

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ELLDEFAREN IDSLYNVNLS KGRAALSATV PRHEPPFHLD REIRLQRLSH SGSRVRVGFR LCNSTGGDCF YRGYTSGVAA VQDWYHFHYV DILALLPAAW EDSHGSQDGH FVLSCSYDGL DCQARQFRTF HHPTYGSCYT VDG

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 26%, Rat - 25%.

          Target Information

          SNX6 interacts with members of the transforming growth factor-beta family of receptor serine-threonine kinases. These receptors belong to two classes: type II receptors that bind ligand, and type I receptors that are subsequently recruited to transduce the signal. Of the type II receptors, SNX6 was found to interact strongly with ActRIIB and more moderately with wild type and kinase-defective mutants of TbetaRII. Of the type I receptors, SNX6 was found to interact only with inactivated TbetaRI. SNXs 1-4 also interacted with the transforming growth factor-beta receptor family, showing different receptor preferences. Conversely, SNX6 behaved similarly to the other SNX proteins in its interactions with receptor tyrosine kinases. Strong heteromeric interactions were also seen among SNX1, -2, -4, and -6, suggesting the formation in vivo of oligomeric complexes. These findings are the first evidence for the association of the SNX family of molecules with receptor serine-threonine kinases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Amiloride-sensitive sodium channel subunit delta; Delta-ENaC; Delta-NaCH; epithelial Na(+) channel subunit delta; Epithelial sodium channel subunit delta; ion channel; MGC149710; Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit delta; SCNED; sodium channel epithelial 1 delta subunit; sodium channel, non-voltage-gated 1, delta subunit; sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta; sodium channel, voltage-gated, type I, delta polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DNACH; ENaCd; ENaCdelta; SCNED; SCNN1D

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51172

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6339

          View more View less

          Function(s)
          sodium channel activity protein binding ligand-gated sodium channel activity
          Process(es)
          ion transport sodium ion transport cellular sodium ion homeostasis regulation of blood pressure ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport sensory perception of salty taste sensory perception of sour taste cellular response to acidic pH sodium ion import across plasma membrane cellular response to aldosterone cellular response to vasopressin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0