Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Lass2 Antibodies

          Invitrogen

          Lass2 Polyclonal Antibody

          2 Published Figures
          2 References
          View all (18) Lass2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Lass2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (2)
          Lass2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Lass2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Lass2 Antibody (PA5-55560) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of Lass2 in human cell line A-431 using Lass2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-55560). Staining shows localization to nuclear membrane and endoplasmic reticulum. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Lass2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lass2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lass2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lass2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lass2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lass2 Antibody in Western Blot (WB)
          Lass2 Antibody in Western Blot (WB)
          Lass2 Antibody in Western Blot (WB)
          Lass2 Antibody in Western Blot (WB)
          Lass2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-55560

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human Lass2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102534).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2643295

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: TPLAALLNIK EKTRLRAPPN ATLEHFYLTS GKQPKQVEVE LLSRQSGLSG RQVARWFRRR RNQDRPSLLK KFREA

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.

          Target Information

          LASS2 is a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. This gene encodes a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ceramide synthase 2; CerS2; FLJ10243; LAG1 homolog, ceramide synthase 2; LAG1 longevity assurance 2; LAG1 longevity assurance homolog 2; longevity assurance (LAG1, S. cerevisiae) homolog 2; longevity assurance homolog 2; MGC987; SP260; Sphingosine N-acyltransferase CERS2; TRAM homolog 3; Translocating chain-associating membrane protein homolog 3; Tumor metastasis-suppressor gene 1 protein; unnamed protein product; Very-long-chain ceramide synthase CERS2

          View more View less

          Gene Aliases: 0610013I17Rik; AI225939; CERS2; L3; LASS2; SP260; TMSG1; TRH3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96G23, (Mouse) Q924Z4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29956, (Mouse) 76893, (Rat) 310667

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding protein binding N-acyltransferase activity transferase activity sphingosine N-acyltransferase activity
          Process(es)
          lipid metabolic process sphingolipid metabolic process negative regulation of Schwann cell proliferation regulation of lipid metabolic process sphingolipid biosynthetic process response to immobilization stress ceramide biosynthetic process negative regulation of axon regeneration negative regulation of Schwann cell migration negative regulation of Schwann cell proliferation involved in axon regeneration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline