Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Sorcin Antibodies

          Invitrogen

          Sorcin Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 References
          View all (11) Sorcin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Sorcin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Advanced Verification (1)
          Sorcin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Sorcin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Sorcin Antibody (PA5-64975) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of Sorcin in human cell line U-251 MG shows localization to nucleoplasm and cytosol. Samples were probed using a Sorcin Polyclonal Antibody (Product # PA5-64975). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Sorcin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Sorcin Antibody in Western Blot (WB)
          Sorcin Antibody
          Sorcin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-64975

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human Sorcin. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104564).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 mg/mL

          Amount

          5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2662771

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: GGGYYPGGYGG APGGPAFPGQ TQDPLYGYFA AVAGQDGQID ADELQRCLTQ SGIAGGYK

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 95%.

          Target Information

          Sorcin is a 198 amino acid, soluble, resistance-related, calcium-binding cytosolic protein belonging to the penta-EF hand (PEF) family of calcium binding proteins and contains 4 EF-hand calcium-binding motifs. Human Sorcin is known to share 95% sequence identity with hamster Sorcin. It is known to associate with the sarcolemmal proteins Annexin VII, cardiac ryanodine receptors and L-type Ca2+ channels and thus influence the intracellular Ca (2+)-homeostasis. It is also important in the regulation of intracellular Ca2+ cycling and Ca2+ influx pathways in the heart and skeletal muscle during excitation-contraction. It is overproduced in many multi-drug resistance (MDR) cells and regulates cell apoptosis pathways, thus acting as a new MDR marker for prognosis of acute myeloid leukemia (AML) and a good target for anti-MDR drug development.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 22 kDa protein; calcium binding protein amplified in mutlidrug-resistant cells; CP-22; CP22; H_RG167B05.1; Sorcin; sorcin CP-22; unnamed protein product; V19

          View more View less

          Gene Aliases: CP-22; CP22; SCN; SRI; V19

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30626

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6717

          View more View less

          Function(s)
          protease binding receptor binding calcium channel regulator activity calcium ion binding protein binding identical protein binding ion channel binding metal ion binding protein heterodimerization activity DNA-binding transcription factor binding protein sequestering activity transcription regulator inhibitor activity
          Process(es)
          calcium ion transport signal transduction negative regulation of heart rate regulation of gene expression regulation of cell communication by electrical coupling regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of calcium ion transport negative regulation of cardiac muscle contraction regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus regulation of cardiac muscle cell contraction regulation of relaxation of muscle regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline