Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ITCH Antibodies
          Validated with Transparency. Independently tested through the YCharOS Open Science Initiative.

          Invitrogen

          ITCH Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (24) ITCH antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ITCH Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (2)
          ITCH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ITCH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ITCH Antibody (PA5-65539) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of ITCH in human cell line A-431 shows localization to nucleoplasm. Samples were probed using an ITCH Polyclonal Antibody (Product # PA5-65539). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ITCH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ITCH Antibody
          ITCH Antibody
          ITCH Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-65539

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human ITCH. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104867).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2664412

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: GFTGASQNDDG SRSKDETRVS TNGSDDPEDA GAGENRRVSG NNSPSLSNGG FKPSRPPRPS RPPPPTPRRP ASVNGS

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 78%, rat 82%.

          Target Information

          Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. This encoded protein is a closely related member of the NEDD4-like protein family. This family of proteins are E3 ubiquitin-ligase molecules and regulate key trafficking decisions, including targeting of proteins to proteosomes or lysosomes. This encoded protein contains four tandem WW domains and a HECT domain. It can act as a transcriptional corepressor of p45/NFE2 and may participate in the regulation of immune responses by modifying Notch-mediated signaling. It is highly similar to the mouse Itch protein, which has been implicated in the regulation and differentiation of erythroid and lymphoid cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AIP4; atrophin-1 interacting protein 4; Atrophin-1-interacting protein 4; dJ468O1.1; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog; HECT-type E3 ubiquitin transferase Itchy homolog; Itch; itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog; NAPP1; Nedd 4 like ubiquitin protein ligase; NFE2-associated polypeptide 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADMFD; AIF4; AIP4; ITCH; NAPP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96J02

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 83737

          View more View less

          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding transferase activity ligase activity ubiquitin-like protein transferase activity ubiquitin-ubiquitin ligase activity ribonucleoprotein complex binding ubiquitin-like protein ligase binding CXCR chemokine receptor binding ubiquitin protein ligase activity arrestin family protein binding
          Process(es)
          protein polyubiquitination regulation of cell growth immune system process positive regulation of T cell anergy negative regulation of immune system process positive regulation of immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway T cell anergy ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination apoptotic process inflammatory response response to oxidative stress positive regulation of catabolic process regulation of gene expression positive regulation of macromolecule metabolic process protein ubiquitination protein catabolic process receptor internalization negative regulation of type I interferon production protein K29-linked ubiquitination CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway CXCL12-activated CXCR4 signaling pathway negative regulation of viral-induced cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process innate immune response positive regulation of protein catabolic process negative regulation of JNK cascade viral entry into host cell negative regulation of defense response to virus negative regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein autoubiquitination regulation of necroptotic process protein K63-linked ubiquitination protein K48-linked ubiquitination regulation of protein deubiquitination protein branched polyubiquitination regulation of hematopoietic stem cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of receptor catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline