Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CHD7 Antibodies

          Invitrogen

          CHD7 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (10) CHD7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CHD7 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (1)
          CHD7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHD7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CHD7 Antibody (PA5-65762) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CHD7 was performed using 70% confluent log phase SH-SY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with CHD7 Polyclonal Antibody (Product # PA5-65762) at 5µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034) at a... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CHD7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHD7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHD7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHD7 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          CHD7 Antibody
          CHD7 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-65762

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1-10 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human CHD7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103634).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2665030

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ALNLSVPRQRR RRRRKIEIEA ERAAKRRNLM EMVAQLRESQ VVSENGQEKV VDLSKASREA TSSTSNFSSL SSKFILPNVS TPVSDAFKTQ MEL

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 97%, rat 98%.

          Target Information

          Chromodomain helicase DNA binding protein 7 (CHD7) is a gene located on chromosome 8q12.2 that encodes a member of the chromodomain helicase DNA-binding (CHD) family, which plays a pivotal role in chromatin remodeling and gene expression regulation. CHD7 contains multiple domains that facilitate its involvement in modifying chromatin structure, thereby influencing the accessibility of DNA for transcription factors and other regulatory proteins. The protein is integral to various developmental processes, including neural crest formation, thus affecting tissues such as the nervous system, skeletal structures, and sensory organs. Mutations in CHD7 are associated with CHARGE syndrome, a multisystem disorder characterized by congenital anomalies including coloboma, heart defects, and ear abnormalities. CHD7's role in chromatin dynamics makes it crucial for normal embryonic development and cellular differentiation. Ongoing research is focused on uncovering CHD7's broader implications in developmental biology and its potential as a therapeutic target in chromatin-related disorders.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATP-dependent chromatin remodeler CHD7; ATP-dependent helicase CHD7; CHARGE association; CHD-7; Chromo domain-containing protein 7; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CHD7; CRG; HH5; IS3; KAL5; KIAA1416

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9P2D1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55636

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding DNA binding chromatin binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity histone binding ATP-dependent chromatin remodeler activity promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          skeletal system development blood vessel development in utero embryonic development blood vessel remodeling heart morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis right ventricular compact myocardium morphogenesis chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated rRNA processing transcription from RNA polymerase II promoter central nervous system development adult heart development sensory perception of sound locomotory behavior adult walking behavior blood circulation response to bacterium regulation of gene expression regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum cranial nerve development olfactory nerve development olfactory bulb development T cell differentiation female genitalia development embryonic hindlimb morphogenesis aorta development aorta morphogenesis atrioventricular canal development positive regulation of multicellular organism growth olfactory behavior ear morphogenesis inner ear morphogenesis chordate embryonic development camera-type eye development nose development positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter semicircular canal morphogenesis tissue remodeling genitalia development artery morphogenesis regulation of neurogenesis neurological system process cognition regulation of transport palate development retina development in camera-type eye regulation of growth hormone secretion limb development head development face development innervation cardiac septum morphogenesis epithelium development secondary palate development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline