Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EEPD1 Antibodies

          Invitrogen

          EEPD1 Polyclonal Antibody

          View all (4) EEPD1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EEPD1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          EEPD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EEPD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EEPD1 Antibody (PA5-65812) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of EEPD1 in human cell line U-2 OS shows localization to nuclear speckles. Samples were probed using an EEPD1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-65812). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EEPD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EEPD1 Antibody in Western Blot (WB)
          EEPD1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-65812

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Human EEPD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104973).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2663823

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SVEDLVRMDGI NAAFLDRIRH QVFAERSRPP STHTNGGLTF TAKPHPSPTS LSLQSEDLDL PPGGPTQIIS TRPSVEAFGG TRDGRPVLRL ATWNLQGCSV

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 97%, rat 97%.

          Target Information

          EEPD1 gene ontology annotations related to this gene include DNA repair.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Endonuclease/exonuclease/phosphatase family domain-containing protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EEPD1; HSPC107; KIAA1706

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q7L9B9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 80820

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding catalytic activity protein binding
          Process(es)
          DNA repair positive regulation of cholesterol efflux
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline