Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Lyn Antibodies

          Invitrogen

          Lyn Polyclonal Antibody

          View all (41) Lyn antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Lyn Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Lyn Antibody (PA5-70036) in WB

          Western blot analysis of Lyn on mouse heart tissue lysate. The sample was probed with a Lyn polyclonal antibody (Product # PA5-70036) using a primary antibody dilution of 1.0 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Lyn Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-70036

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          synthetic peptide directed towards the middle region of human Lyn (aa 64-113)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 2% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2690366

          Product Specific Information

          This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Sheep: 100%; Zebrafish: 83%

          Target Information

          Lyn proto oncogene (Lcl/Yes related novel protein tyrosine kinase) is encoded by the Lyn gene located on chromosome 8 in humans and belongs to the Src family kinase. It is a non-receptor tyrosine kinase that acts as a mediator in transducing cellular signaling. The most well studied expression of Lyn is in hematopoietic cell types, both lymphoid and myeloid cells with exclusion in T lymphocytes. It has also been observed that Lyn plays diverse roles such as in regulation of B cell receptor signaling, mast cell signaling and Epithelial - Mesenchymal Transition (EMT).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ26625; p53Lyn; p56Lyn; Tyrosine-protein kinase Lyn; V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: AA407514; Hck-2; Lyn; p53Lyn; p56Lyn

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P25911

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17096

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding erythropoietin receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups SH3 domain binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding protein complex binding gamma-tubulin binding glycosphingolipid binding ion channel binding phosphoprotein binding
          Process(es)
          B cell homeostasis regulation of cytokine production negative regulation of protein phosphorylation immune system process Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway tolerance induction to self antigen histamine secretion by mast cell platelet degranulation negative regulation of myeloid leukocyte differentiation immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway Fc receptor mediated inhibitory signaling pathway regulation of B cell apoptotic process protein phosphorylation inflammatory response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to hormone positive regulation of neuron projection development phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis erythrocyte differentiation positive regulation of cell migration negative regulation of B cell proliferation neuron projection development lipopolysaccharide-mediated signaling pathway regulation of mast cell activation regulation of cell adhesion mediated by integrin negative regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation positive regulation of phosphorylation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein hemoglobin biosynthetic process regulation of mast cell degranulation negative regulation of MAP kinase activity positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity innate immune response regulation of erythrocyte differentiation protein autophosphorylation cytokine secretion regulation of cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation B cell receptor signaling pathway regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of cellular component movement regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation negative regulation of mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to retinoic acid cellular response to peptide hormone stimulus regulation of monocyte chemotaxis regulation of platelet aggregation dendritic cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction positive regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline