Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PLSCR1 Antibodies

          Invitrogen

          PLSCR1 Polyclonal Antibody

          View all (18) PLSCR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PLSCR1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PLSCR1 Antibody (PA5-75633) in WB

          Western blot analysis of PLSCR1 in Lane 1: HEK293T whole cell lysate, Lane 2: Raw264.7 whole cell lysate, Lane 3: PC12 whole cell lysate. Samples were incubated with PLSCR1 polyclonal antibody (Product # PA5-75633) at a dilution of 1:500. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-75633

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues in Human PLSCR1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2719361

          Product Specific Information

          The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

          Target Information

          The calcium-dependent plasma membrane protein phospholipid scramblase 1 (PLSCR1) contributes to the transbilayer movement of phosphatidylserine and other membrane phospholipids upon influx of calcium into the cytosol. This movement results in plasma membrane phospholipid remodelling and surface exposure of phosphatidylserine in injured or apoptotic cells, which leads to cell death. Interferons and other cytokines induce expression of PLSCR1, implying that PLSCR1 also functions in cytokine signaling pathways. EGF stilmulation results in tyrosine phosphorylation of PLSCR1 on tyrosines 69 and 74, which allows it to interact with Shc, and thereby connecting Src kinase activation to stimulation of the EGF receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1; Erythrocyte phospholipid scramblase; hMmTRA1b; Mg(2+)-dependent nuclease; MmTRA1b; NOR1; Phospholipid scramblase 1; phospholipid scramblase 2; PL scramblase 1; Transplantability-associated protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MmTRA1a; MMTRA1B; Nor1; PLSCR1; Tra1; Tra1a; Tra1b; Tras1; Tras2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15162, (Rat) P58195, (Mouse) Q9JJ00

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5359, (Rat) 117540, (Mouse) 22038

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding virus receptor activity DNA binding nuclease activity epidermal growth factor receptor binding calcium ion binding protein binding zinc ion binding hydrolase activity SH3 domain binding phospholipid scramblase activity enzyme binding lead ion binding CD4 receptor binding mercury ion binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transporter
          Process(es)
          phosphatidylserine biosynthetic process lipid transport apoptotic process acute-phase response response to lead ion positive regulation of gene expression phospholipid scrambling platelet activation regulation of mast cell activation response to interferon-beta negative regulation of viral genome replication positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter viral entry into host cell negative regulation of phagocytosis defense response to virus regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway phosphatidylserine exposure on apoptotic cell surface positive regulation of chromosome separation positive regulation of DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity immune response phospholipid transport myeloid cell differentiation negative regulation of protein binding response to interferon-alpha positive regulation of apoptotic process cellular response to lipopolysaccharide cellular response to cytokine stimulus intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline