Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • AXL Antibodies

          Invitrogen

          Axl Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (77) AXL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Axl Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Advanced Verification (1)
          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Axl Antibody (PA5-77875) in IHC (P)

          Axl Polyclonal Antibody detects AXL protein at cell membrane in human lung cancer by immunohistochemical analysis. Sample: Paraffin-embedded human lung cancer. Green: Axl Polyclonal Antibody (Product # PA5-77875) diluted at 1:200. The signal was developed using goat anti-rabbit IgG antibody (Dylight488). Blue: Nuclear staining with Hoechst 33342. Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Axl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Axl Antibody in Western Blot (WB)
          Axl Antibody in Western Blot (WB)
          Axl Antibody in ELISA (ELISA)
          Axl Antibody

          Product Details

          PA5-77875

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human AXL. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.6 mg/mL

          Amount

          60 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735509

          Product Specific Information

          Positive Control: H1299, human AXL-transfected 293T

          Predicted Reactivity: Mouse (87%), Rat (87%), Pig (88%)

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation. TAM receptors are also involved in phagocytosis of apoptotic cells. Mice lacking all three TAM receptors have several degenerative phenotypes linked to inefficient removal of apoptotic cells and membranes (e.g., in the retina and the male reproductive tract) and develop a severe autoimmune phenotype akin to systemic lupus erythematosus, including the production of broad spectrum auto-antibodies. In addition, Axl may function as a putative entry receptor for filoviruses. Axl is also used to identify a specific subpopulation of human blood dendritic cells, also referred to as Siglec 6+/Axl+ dendritic cells. Cellular expression of Axl can be upregulated by TLR ligands, such as LPS or poly I:C. Soluble Axl is generated by proteolytic cleavage of the membrane form. Increased plasma levels may be indicative of inflammation and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AXL oncogene; AXL transforming sequence/gene; AZF1; oncogene AXL; putative tyrosine kinase receptor; sAXL; soluble AXL; Tyrosine-protein kinase receptor UFO; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARK; AXL; AXL3; JTK11; Tyro7; UFO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30530

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 558

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity phosphatidylserine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity
          Process(es)
          neuron migration natural killer cell differentiation negative regulation of cytokine production positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway blood vessel remodeling immune system process phagocytosis apoptotic process inflammatory response signal transduction enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway spermatogenesis nervous system development positive regulation of signal transduction negative regulation of macrophage cytokine production cell migration forebrain cell migration cell differentiation platelet activation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell differentiation secretion by cell erythrocyte homeostasis substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to interferon-alpha ovulation cycle negative regulation of apoptotic process apoptotic cell clearance negative regulation of neuron apoptotic process innate immune response lymphocyte activation viral entry into host cell vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell maturation positive regulation of pinocytosis regulation of lymphocyte activation negative regulation of lymphocyte activation neuron apoptotic process establishment of localization in cell positive regulation of protein kinase B signaling vagina development cellular response to lipopolysaccharide dendritic cell differentiation neutrophil clearance mononuclear cell differentiation positive regulation of viral life cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline