Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Angiotensinogen Antibodies

          Invitrogen

          Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (39) Angiotensinogen antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Angiotensinogen Antibody (PA5-78740) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of Angiotensinogen on paraffin-embedded mouse kidney tissue. Sample was incubated with Angiotensinogen polyclonal antibody (Product# PA5-78740) with a dilution of 1 µg/mL, and developed by Streptavidin-Biotin-Complex (SABC) method. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody
          Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-78740

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          0.5-1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived mouse Angiotensinogen recombinant protein (Position: D25-A115).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          0.05mg sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745856

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: mouse liver tissue. IHC: mouse kidney tissue.

          Target Information

          The protein encoded by AGT, pre-angiotensinogen or angiotensinogen precursor, is expressed in the liver and is cleaved by the enzyme renin in response to lowered blood pressure. The resulting product, angiotensin I, is then cleaved by angiotensin converting enzyme (ACE) to generate the physiologically active enzyme angiotensin II. The protein is involved in maintaining blood pressure and in the pathogenesis of essential hypertension and preeclampsia. Mutations in this gene are associated with susceptibility to essential hypertension, and can cause renal tubular dysgenesis, a severe disorder of renal tubular development. Defects in this gene have also been associated with non-familial structural atrial fibrillation, and inflammatory bowel disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: angiotensin I; angiotensin II; angiotensin ll; Angiotensinogen; angiotensinogen (PAT); Serpin A8

          View more View less

          Gene Aliases: Agt; AI265500; Ang; AngI; AngII; ANRT; Aogen; PAT; Serpina8

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P01015

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24179, (Mouse) 11606

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase inhibitor activity hormone activity sodium channel regulator activity angiotensin receptor binding type 1 angiotensin receptor binding type 2 angiotensin receptor binding protease inhibitor
          Process(es)
          ovarian follicle rupture blood vessel development branching involved in ureteric bud morphogenesis kidney development regulation of systemic arterial blood pressure by circulatory renin-angiotensin angiotensin mediated vasoconstriction involved in regulation of systemic arterial blood pressure renal response to blood flow involved in circulatory renin-angiotensin regulation of systemic arterial blood pressure renin-angiotensin regulation of aldosterone production regulation of renal output by angiotensin brain renin-angiotensin system renal system process angiotensin-mediated drinking behavior positive regulation of extracellular matrix constituent secretion cellular sodium ion homeostasis cell-matrix adhesion cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway activation of phospholipase C activity activation of NF-kappaB-inducing kinase activity female pregnancy aging excretion establishment of blood-nerve barrier regulation of blood pressure positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to cold response to salt stress regulation of gene expression positive regulation of activation of JAK2 kinase activity positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of cardiac muscle hypertrophy positive regulation of gene expression positive regulation of cholesterol esterification negative regulation of endopeptidase activity regulation of norepinephrine secretion positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling artery smooth muscle contraction response to muscle activity involved in regulation of muscle adaptation negative regulation of angiogenesis extracellular matrix organization negative regulation of cell growth peristalsis positive regulation of cellular protein metabolic process positive regulation of superoxide anion generation positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation negative regulation of tissue remodeling catenin import into nucleus regulation of renal sodium excretion positive regulation of renal sodium excretion positive regulation of multicellular organism growth vasoconstriction vasodilation hormone metabolic process drinking behavior regulation of apoptotic process positive regulation of catalytic activity positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of fatty acid biosynthetic process positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of blood pressure positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of vasodilation positive regulation of organ growth astrocyte activation fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation regulation of long-term neuronal synaptic plasticity smooth muscle cell proliferation cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation smooth muscle cell differentiation negative regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway stress-activated MAPK cascade regulation of calcium ion transport regulation of transmission of nerve impulse cell growth involved in cardiac muscle cell development positive regulation of protein tyrosine kinase activity ERK1 and ERK2 cascade uterine smooth muscle contraction cellular response to mechanical stimulus positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis positive regulation of protein kinase C activity regulation of extracellular matrix assembly positive regulation of membrane hyperpolarization positive regulation of gap junction assembly regulation of cardiac conduction positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of heart rate
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline