Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • LDHA Antibodies

          Invitrogen

          LDHA Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (43) LDHA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LDHA Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LDHA Antibody (PA5-79593) in WB

          Western blot analysis of LDHA using LDHA Polyclonal Antibody (Product # PA5-79593). Electrophoresis was performed on a 5-20% SDS-PAGE gel at 70V (Stacking gel)/90V (Resolving gel) for 2-3 hours. The sample well of each lane was loaded with 30 µg of sample under reducing conditions. Lane 1: human 293T whole cell lysates. Lane 2: human MCF-7 whole cell lysates. Lane 3: human A375 whole cell lysates. Lane 4: human HepG2 whole cell lysates. Lane 5: rat liver tissue lysates. Lane 6: rat RH35 whole cell lysates. Lane 7: mouse liver tissue lysate... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody in Western Blot (WB)
          LDHA Antibody
          LDHA Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-79593

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          0.5-1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-3 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E. coli-derived human LDHA recombinant protein (Position: A2-R106).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5mg BSA

          Contains

          0.05mg sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2746708

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: human 293T whole cell, human MCF-7 whole cell, human A375 whole cell, human HepG2 whole cell, rat liver tissue, rat RH35 whole cell, mouse liver tissue. IHC: mouse intestine tissue, rat intestine tissue, human mammary cancer tissue, mouse skeletal tissue, rat muscle skeletal tissue, human stomach cancer tissue, human thyroid cancer tissue, human pancreas cancer tissue. ICC/IF: U20S cell. Flow: A549 cell.

          Target Information

          Lactate dehydrogenase (LDH) is the enzyme in the glycolytic pathway that converts pyruvate to lactate with concomitant interconversion of NADH and NAD+. In mammals, the enzyme is encoded by three genes: LDHA (M or muscle form), LDHB (H or heart form), and LDHC (X or testis form). The three human LDHs have 84-89% sequence similarities and 69-75% amino acid identities. There are five different LDH isoenzymes based on the proportion of M and H chains existing in the LDH tetrameric structure. The LDHA is hypoxia inducible and its expression is directly controlled by the transcriptional activity of the hypoxia inducible factor 1a (HIF1a). LDHB is also known to be upregulated in many cancers. Mutations in the LDHA gene can lead to Glycogen storage disease 11 (GSD11).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cell proliferation-inducing gene 19 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 133P; L-lactate dehydrogenase; L-lactate dehydrogenase A chain; L-lactate dehydrogenase C chain; Lactate Dehydrogenase; lactate dehydrogenase 1, A chain; lactate dehydrogenase 3, C chain, sperm specific; lactate dehydrogenase A-like; lactate dehydrogenase A4; lactate dehydrogenase C variant 3; lactate dehydrogenase M; lactate dehydrogenase-A; Lactic Dehydrogenase; LDH; LDH muscle subunit; LDH testis subunit; LDH-A; LDH-C; LDH-M; LDH-X; LDHA; M-LDH; OTTHUMP00000165206; PIG19; proliferation-inducing gene 19; Renal carcinoma antigen NY-REN-59; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GSD11; HEL-S-133P; l7R2; Ldh-1; Ldh1; Ldh3; LDHA; LDHM; PIG19

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00338, (Rat) P04642, (Mouse) P06151

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3939, (Rat) 24533, (Mouse) 16828, (Rat) 29634

          View more View less

          Function(s)
          catalytic activity lactate dehydrogenase activity L-lactate dehydrogenase activity protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor identical protein binding cadherin binding kinase binding NAD binding dehydrogenase
          Process(es)
          lactate metabolic process glycolytic process glucose catabolic process to lactate via pyruvate carboxylic acid metabolic process substantia nigra development pyruvate catabolic process response to hypoxia response to nutrient response to glucose response to organic cyclic compound NAD metabolic process cellular response to extracellular stimulus response to drug response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process response to estrogen cellular carbohydrate metabolic process post-embryonic organ development response to cAMP oxidation-reduction process carbohydrate metabolic process lactate biosynthetic process from pyruvate pyruvate metabolic process ATP biosynthetic process lactate oxidation sperm motility
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline