Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PDK1 Antibodies

          Invitrogen

          PDK1 Polyclonal Antibody

          View all (17) PDK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PDK1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDK1 Antibody (PA5-79797) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of PDK1 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with PDK1 Polyclonal Antibody(Product # PA5-79797) at 1µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A270... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PDK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PDK1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-79797

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          0.5-1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E. coli-derived human PDK1 recombinant protein (Position: V107-Y336).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          0.05mg sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2746912

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: human Hela whole cell, human HepG2 whole cell. IHC: rat testis tissue.

          Target Information

          PDK1 (pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1) gene, located on chromosome 2q31.1, encodes a member of the pyruvate dehydrogenase kinase family. This kinase plays a crucial role in the regulation of glucose metabolism by phosphorylating and inactivating the pyruvate dehydrogenase complex (PDC), which converts pyruvate to acetyl-CoA, linking glycolysis to the Krebs cycle. Structurally, the PDK1 protein contains a kinase domain that is essential for its enzymatic activity. PDK1 acts as a gatekeeper of glucose oxidation and is tightly regulated by various metabolic signals, including insulin and hypoxia. Dysregulation of PDK1 activity has been implicated in metabolic disorders such as diabetes and cancer, where it contributes to altered cellular energy homeostasis and metabolic reprogramming.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial; [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 1, mitochondrial; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1; PDH kinase 1; PDK p48; PDK1; pyruvate dehydrogenase; pyruvate dehydrogenase kinase 1; Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B830012B01; D530020C15Rik; PDHK1; PDK1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15118, (Mouse) Q8BFP9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5163, (Rat) 116551, (Mouse) 228026

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring) kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein serine/threonine kinase activity protein complex binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          glucose metabolic process cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress regulation of acetyl-CoA biosynthetic process from pyruvate regulation of glucose metabolic process cellular response to stress hypoxia-inducible factor-1alpha signaling pathway protein phosphorylation cell surface receptor signaling pathway peptidyl-serine phosphorylation carbohydrate metabolic process phosphorylation intracellular signal transduction mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline