Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • G3BP1 Antibodies

          Invitrogen

          G3BP1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (26) G3BP1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite G3BP1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Advanced Verification (2)
          G3BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          G3BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          G3BP1 Antibody (PA5-82129) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of G3BP1 in human cell line U-251 MG using G3BP1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-82129). Staining shows localization to cytosol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          G3BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          G3BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          G3BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          G3BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          G3BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          G3BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          G3BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          G3BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          G3BP1 Antibody
          G3BP1 Antibody
          G3BP1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-82129

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Bovine

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human G3BP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102312).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2789290

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: FRYQDEVFGG FVTEPQEESE EEVEEPEERQ QTPEVVPDDS GTFYDQAVVS NDMEEHLEEP VAEPEPDPEP EPEQEPVSEI QEEKPEPVLE ETAP

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 87%.

          Target Information

          This gene encodes one of the DNA-unwinding enzymes which prefers partially unwound 3'-tailed substrates and can also unwind partial RNA/DNA and RNA/RNA duplexes in an ATP-dependent fashion. This enzyme is a member of the heterogeneous nuclear RNA-binding proteins and is also an element of the Ras signal transduction pathway. It binds specifically to the Ras-GTPase-activating protein by associating with its SH3 domain. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATP-dependent DNA helicase VIII; DNA helicase VIII; G3BP; G3BP-1; GAP binding protein; GAP SH3 binding protein; GAP SH3 domain-binding protein 1; GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1; hDH VIII; HDH-VIII; MGC111040; Ras GTPase-activating protein-binding protein 1; Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1; Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein; RasGAP-associated endoribonuclease G3BP; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI849976; B430204O07; C87777; G3BP; G3BP1; HDH-VIII; mKIAA4115; RGD1310666

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13283, (Mouse) P97855

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10146, (Rat) 171092, (Mouse) 27041

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding nucleic acid binding DNA binding DNA helicase activity RNA binding RNA helicase activity mRNA binding helicase activity nuclease activity endonuclease activity protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity DNA/RNA helicase activity ribosomal small subunit binding molecular condensate scaffold activity poly(A) RNA binding RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein
          Process(es)
          immune system process Ras protein signal transduction positive regulation of type I interferon production stress granule assembly innate immune response defense response to virus positive regulation of stress granule assembly negative regulation of canonical Wnt signaling pathway transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline